Fontos dokumentumok
8.51088
Sigma-Aldrich
TOTU
Novabiochem®
Szinonimák:
TOTU, O-[(Ethoxycarbonyl)cyanomethylenamino]-N,N,NÆ,NÆ-tetramethyluronium tetrafluoroborate
About This Item
Tapasztalati képlet (Hill-képlet):
C10H17BF4N4O3
CAS-szám:
Molekulatömeg:
328.07
MDL-szám:
UNSPSC kód:
12352116
NACRES:
NA.22
Forma:
powder
Teszt:
≥99.0% (HPLC)
Minőségi szint
termékcsalád
Novabiochem®
Teszt
≥99.0% (HPLC)
Forma
powder
hatékonyság
500-650 mg/kg LD50, oral (Rat)
reakcióalkalmasság
reaction type: Coupling Reactions
gyártó/kereskedő neve
Novabiochem®
mp
142-148 °C
alkalmazás(ok)
peptide synthesis
tárolási hőmérséklet
2-8°C
SMILES string
[B-](F)(F)(F)F.N([C+](N(C)C)ON=C(C(=O)OCC)C#N)(C)C
InChI
1S/C10H17N4O3.BF4/c1-6-16-9(15)8(7-11)12-17-10(13(2)3)14(4)5;2-1(3,4)5/h6H2,1-5H3;/q+1;-1
Nemzetközi kémiai azonosító kulcs
FPQVGDGSRVMNMR-UHFFFAOYSA-N
Általános leírás
TOTU is an excellent alternative to HOBt-based coupling reagents such as HBTU and TBTU. It has high reactivity and is likely to have low allergenicity and low explosivity. The by-products of using this coupling reagent are water-soluble, making it an ideal choice for solution phase coupling reactions.
Associated Protocols and Technical Articles
Guide to Selection of Coupling Reagents
Literature references
[1] G. Breipohl & W. Koenig, US patent 5166394.
Analízis megjegyzés
Color (visual): white to slight yellow to beige
Appearance of substance (visual): powder
Identity (IR): conforms
Assay (HPLC, area%): ≥ 99.0 % (a/a)
Solubility (1 mmole in 2 ml DMF): clear soluble
Jogi információk
Novabiochem is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Piktogramok
CorrosionExclamation mark
Veszélyességi osztályok
Acute Tox. 4 Oral - Eye Dam. 1 - Skin Sens. 1A - STOT SE 3
Célzott szervek
Respiratory system
Tárolási osztály kódja
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Dokumentumtár megtekintése
Cikkek
A Novabiochem® in situ aktiválásra szolgáló kapcsolóreagensek gyorsan reagálnak és kompatibilisek a különböző aminosavakkal.
Novabiochem® coupling reagents for in situ activation are fast-reacting and compatible with various amino acids.