Fontos dokumentumok
8.51085
Sigma-Aldrich
COMU
≥99.0% (HPLC), for peptide synthesis, Novabiochem®
Szinonimák:
COMU, 1-[(1-(Cyano-2-ethoxy-2-oxoethylideneaminooxy)-dimethylamino-morpholino)] uronium hexafluorophosphate
About This Item
Tapasztalati képlet (Hill-képlet):
C12H19F6N4O4P
CAS-szám:
Molekulatömeg:
428.27
MDL-szám:
UNSPSC kód:
12352107
NACRES:
NA.22
product name
COMU, 1-[(1-(Cyano-2-ethoxy-2-oxoethylideneaminooxy) dimethylaminomorpholino)] uronium hexafluorophosphate Novabiochem®
Minőségi szint
termékcsalád
Novabiochem®
Teszt
≥99.0% (HPLC)
form
powder
reakcióalkalmasság
reaction type: Coupling Reactions
gyártó/kereskedő neve
Novabiochem®
mp
>140 °C
alkalmazás(ok)
peptide synthesis
tárolási hőmérséklet
15-25°C
InChI
1S/C12H19N4O4.F6P/c1-4-19-11(17)10(9-13)14-20-12(15(2)3)16-5-7-18-8-6-16;1-7(2,3,4,5)6/h4-8H2,1-3H3;/q+1;-1/b14-10-;
Nemzetközi kémiai azonosító kulcs
GPDHNZNLPKYHCN-DZOOLQPHSA-N
Általános leírás
COMU is a novel reagent which mediates coupling reactions with efficiencies comparable to HATU [1,2].It has higher solubility than HATU and HBTU. Furthermore, it is not explosive under normal operating conditions and is less likely to exhibit allergenicity compared to other coupling reagents. Recently, the application of COMU in the preparation of esters has been demonstrated [3].
Associated Protocols and Technical Articles
Guide to Selection of Coupling Reagents
Literature references
[1] A. El-Faham, et al. (2009) Chem. Eur. J., 15, 9404.
[2] A. El-Faham & F. Albericio (2010) J. Pept. Sci., 16, 6.
[3] Jean-d′Amour, et al. (2011) Org. Lett., 13, 2988.
Alkalmazás
  • Re-evaluating the stability of COMU in different solvents: This study highlights the robust stability and effectiveness of COMU, promoting its use in various peptide synthesis scenarios, enhancing both scalability and environmental friendliness (Kumar et al., 2017).
Analízis megjegyzés
Color (visual): white to slight yellow to beige
Appearance of substance (visual): powder
Identity (IR): passes test
Assay (HPLC, area%): ≥ 99.0 % (a/a)
Solubility (10% in acetonitrile): clear
Jogi információk
Novabiochem is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Nem találja a megfelelő terméket?  
Próbálja ki a Termékválasztó eszköz. eszközt
Tárolási osztály kódja
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Dokumentumtár megtekintése
Cikkek
A Novabiochem® in situ aktiválásra szolgáló kapcsolóreagensek gyorsan reagálnak és kompatibilisek a különböző aminosavakkal.
Novabiochem® coupling reagents for in situ activation are fast-reacting and compatible with various amino acids.