Fontos dokumentumok
149837
2-Ethoxy-1-ethoxycarbonyl-1,2-dihydroquinoline
≥99%, for peptide synthesis
Szinonimák:
N-Ethoxycarbonyl-2-ethoxy-1,2-dihydroquinoline, EEDQ, Ethyl 1,2-dihydro-2-ethoxyquinoline-1-carboxylate
About This Item
Javasolt termékek
product name
2-Ethoxy-1-ethoxycarbonyl-1,2-dihydroquinoline, ≥99%
Minőségi szint
Teszt
≥99%
form
solid
reakcióalkalmasság
reaction type: Coupling Reactions
mp
62-67 °C (lit.)
alkalmazás(ok)
peptide synthesis
funkcionális csoport
ether
tárolási hőmérséklet
2-8°C
SMILES string
CCOC1C=Cc2ccccc2N1C(=O)OCC
InChI
1S/C14H17NO3/c1-3-17-13-10-9-11-7-5-6-8-12(11)15(13)14(16)18-4-2/h5-10,13H,3-4H2,1-2H3
Nemzetközi kémiai azonosító kulcs
GKQLYSROISKDLL-UHFFFAOYSA-N
Általános leírás
Alkalmazás
- In the regioselective quaternization of chitosan and its amphiphilic derivatives.
- In the preparation of amide-type S-MA derivative-modified QCM sensors.
Tárolási osztály kódja
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Egyéni védőeszköz
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Válasszon a legfrissebb verziók közül:
Már rendelkezik ezzel a termékkel?