Merck
385530
Sigma-Aldrich
N,N,N′,N′-Tetramethyl-O-(N-succinimidyl)uronium tetrafluoroborate
97%, for peptide synthesis
Szinonimák:
O-(N-Succinimidyl)-N,N,N′,N′-tetramethyluronium tetrafluoroborate, TSTU
About This Item
Tapasztalati képlet (Hill-képlet):
C9H16BF4N3O3
CAS-szám:
Molekulatömeg:
301.05
MDL-szám:
UNSPSC kód:
12352107
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.22
product name
N,N,N′,N′-Tetramethyl-O-(N-succinimidyl)uronium tetrafluoroborate, 97%
Minőségi szint
Teszt
97%
reakcióalkalmasság
reaction type: Coupling Reactions
mp
198-201 °C (lit.)
alkalmazás(ok)
peptide synthesis
funkcionális csoport
amine
imide
tárolási hőmérséklet
2-8°C
SMILES string
F[B-](F)(F)F.CN(C)C(\ON1C(=O)CCC1=O)=[N+](\C)C
InChI
1S/C9H16N3O3.BF4/c1-10(2)9(11(3)4)15-12-7(13)5-6-8(12)14;2-1(3,4)5/h5-6H2,1-4H3;/q+1;-1
Nemzetközi kémiai azonosító kulcs
YEBLHMRPZHNTEK-UHFFFAOYSA-N
Általános leírás
N,N,N′,N′-Tetramethyl-O-(N-succinimidyl)uronium tetrafluoroborate is commonly used for the conversion of carboxylic acid into the corresponding N-hydroxysuccinimidyl (NHS) ester.
Alkalmazás
N,N,N′,N′-Tetramethyl-O-(N-succinimidyl)uronium tetrafluoroborate may be used in the synthesis of N-succinimidyl 4-[18F]fluorobenzoate ([18F]SFB), a 18F-labeled agent used for labeling biomarkers. it may also be used for the activation of carboxylic group of C16-chained alkanethiols that are used in developing surface plasmon resonance (SPR) sensors.
Reactant for:
Linking sensor molecules with amino groups to amino functionalized AFM tips
Reactant for synthesis of:
A polymer supported oranotin reagent for prosthetic group labeling of biological macromolecules with radioiodine
L-Rhamnose antigen
Fluorinated rhodamines for optical microscopy and nanoscopy
c(RGDyK) targeted SN38 prodrug
Polyelectrolytes for thin film construction
Piktogramok
Exclamation mark
Figyelmeztetés
Warning
Figyelmeztető mondatok
Veszélyességi osztályok
Skin Sens. 1A
Tárolási osztály kódja
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Egyéni védőeszköz
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Válasszon a legfrissebb verziók közül:
Analitikai tanúsítványok (COA)
Dokumentumtár megtekintése
A facile automated synthesis of N?succinimidyl 4?[18F] fluorobenzoate ([18F] SFB) for 18F?labeled cell?penetrating peptide as PET tracer.
Tang G
Journal of Labelled Compounds & Radiopharmaceuticals, 53(8), 543-547 (2010)
Compact and low-cost biosensor based on novel approach to spectroscopy of surface plasmons.
Piliarik M
Biosensors And Bioelectronics, 24(12), 3430-3435 (2009)
Facile synthesis of N?succinimidyl 4?[18F] fluorobenzoate ([18F] SFB) for protein labeling.
Tang G
Journal of Labelled Compounds & Radiopharmaceuticals, 51(1), 68-71 (2008)
N-Succinimidyl 4-[18 F]-fluoromethylbenzoate-labeled dimeric RGD peptide for imaging tumor integrin expression.
Li W
Amino Acids, 43(3), 1349-1357 (2012)
Red?emitting rhodamine dyes for fluorescence microscopy and nanoscopy.
Kolmakov K
Chemistry?A European Journal , 16(1), 158-166 (2010)