Merck
17380
Sigma-Aldrich
Fluoro-N,N,N′,N′-bis(tetramethylene)formamidinium hexafluorophosphate
≥99.0% (T), for peptide synthesis
Szinonimák:
BTFFH, Fluoro-dipyrrolidinocarbenium hexafluorophosphate
About This Item
Tapasztalati képlet (Hill-képlet):
C9H16F7N2P
CAS-szám:
Molekulatömeg:
316.20
MDL-szám:
UNSPSC kód:
12352101
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.22
Terméknév
Fluoro-N,N,N′,N′-bis(tetramethylene)formamidinium hexafluorophosphate, ≥99.0% (T)
Teszt
≥99.0% (T)
Forma
powder
reakcióalkalmasság
reaction type: Coupling Reactions
mp
154-160 °C
alkalmazás(ok)
peptide synthesis
funkcionális csoport
fluoro
tárolási hőmérséklet
2-8°C
SMILES string
F[P-](F)(F)(F)(F)F.F\C(N1CCCC1)=[N+]2/CCCC2
InChI
1S/C9H16FN2.F6P/c10-9(11-5-1-2-6-11)12-7-3-4-8-12;1-7(2,3,4,5)6/h1-8H2;/q+1;-1
Nemzetközi kémiai azonosító kulcs
MNJUGQKOHJQOCK-UHFFFAOYSA-N
Alkalmazás
Reagent for synthesis of immonium-type coupling reagents
Egyéb megjegyzések
Convenient peptide coupling reagent
Piktogramok
Exclamation mark
Figyelmeztetés
Warning
Figyelmeztető mondatok
Veszélyességi osztályok
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Célzott szervek
Respiratory system
Tárolási osztály kódja
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Egyéni védőeszköz
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Válasszon a legfrissebb verziók közül:
Analitikai tanúsítványok (COA)
Dokumentumtár megtekintése
A. El-Faham
Chemistry Letters (Jpn), 671-671 (1998)
L.A. Carpino et al.
Journal of the American Chemical Society, 117, 5401-5401 (1995)