Merck
407348
Sigma-Aldrich
Poly(ethylene glycol) phenyl ether acrylate
average MN 324, acrylate, phenoxy, 150-350 ppm MEHQ as inhibitor
Szinonimák:
Ethoxylated phenyl acrylate, Phenol ethoxylate acrylate, Polyethylene glycol
About This Item
Lineáris képlet:
CH2CHCO2(CH2CH2O)nC6H5
CAS-szám:
MDL-szám:
UNSPSC kód:
12162002
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.23
product name
Poly(ethylene glycol) phenyl ether acrylate, average Mn 324, contains 150-350 ppm MEHQ as inhibitor
form
viscous liquid
Minőségi szint
molekulatömeg
average Mn 324
tartalmaz
150-350 ppm MEHQ as inhibitor
törésmutató
n20/D 1.502
bp
134 °C/1 mmHg (lit.)
sűrűség
1.127 g/mL at 25 °C
Ω-end
phenoxy
α-end
acrylate
SMILES string
C=CC(=O)OCCOCCOc1ccccc1
InChI
1S/C11H12O3/c1-2-11(12)14-9-8-13-10-6-4-3-5-7-10/h2-7H,1,8-9H2
Nemzetközi kémiai azonosító kulcs
RZVINYQDSSQUKO-UHFFFAOYSA-N
Általános leírás
Poly (ethylene glycol) phenyl ether acrylate is hetero-bi functionalized. MEHQ inhibitor prevents auto polymerization.
Piktogramok
Exclamation mark
Figyelmeztetés
Warning
Figyelmeztető mondatok
Veszélyességi osztályok
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Célzott szervek
Respiratory system
Tárolási osztály kódja
10 - Combustible liquids
WGK
WGK 3
Lobbanási pont (F)
235.4 °F - closed cup
Lobbanási pont (C)
113 °C - closed cup
Egyéni védőeszköz
Eyeshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
Válasszon a legfrissebb verziók közül:
Analitikai tanúsítványok (COA)
Dokumentumtár megtekintése
Cikkek
Monomers for ophthalmic use aim for purity, reliability, and comfort, driving innovation for affordable contact lenses.