Merck
794325
Sigma-Aldrich
Basolite® Z377
Szinonimák:
MOF 177
About This Item
Tapasztalati képlet (Hill-képlet):
C54H30O13Zn4
CAS-szám:
Molekulatömeg:
1148.37
MDL-szám:
UNSPSC kód:
26111700
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.23
leírás
Composition: Carbon (C) 55 g/100g, Zinc (Zn) 22 g/100g ±10%
Surface area: Lanmuir Suface area = 5000-5200 m2/g, Activation: T = 200°C, p <0.1mbar, t = 16h
Minőségi szint
Forma
powder
külső felület
3800-4000 m2/g , Activation: T = 200°C, p <0.1mbar, t = 16
SMILES string
[O-]C(C1=CC=C(C2=CC(C3=CC=C(C([O-])=O)C=C3)=CC(C4=CC=C(C(O[Zn+])O[Zn+]O[Zn+]OC(C5=CC=C(C6=CC(C7=CC=C(C([O-])=O)C=C7)=CC(C8=CC=C(C([O-])=O)C=C8)=C6)C=C5)O[Zn+])C=C4)=C2)C=C1)=O
InChI
1S/2C27H18O6.O.4Zn/c2*28-25(29)19-7-1-16(2-8-19)22-13-23(17-3-9-20(10-4-17)26(30)31)15-24(14-22)18-5-11-21(12-6-18)27(32)33;;;;;/h2*1-15,25H,(H,30,31)(H,32,33);;;;;/q2*-2;;4*+2/p-4
Nemzetközi kémiai azonosító kulcs
CLMVSZQXLQAGTL-UHFFFAOYSA-J
Alkalmazás
Basolite® Z377, also known as MOF 177, is a commonly used metal organic framework for hydrogen absorption.
Jogi információk
Basolite is a registered trademark of BASF SE
Piktogramok
Environment
Figyelmeztetés
Warning
Figyelmeztető mondatok
Óvintézkedésre vonatkozó mondatok
Veszélyességi osztályok
Aquatic Acute 1 - Aquatic Chronic 1
Tárolási osztály kódja
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Not applicable
Válasszon a legfrissebb verziók közül:
Analitikai tanúsítványok (COA)
Dokumentumtár megtekintése
Hydrogen physisorption in high SSA microporous materials - A comparison between AX-2133 and MOF-177 at cryogenic conditions
Schlichtenmayer, et al.
International Journal of Hydrogen Energy, 36(1), 586-591 (2011)