Fontos dokumentumok
1.08372
SAFC
Triethanolamine
(Trolamine)
Gyógyszeripari előállítás
Szinonimák:
Triethanolamine, Tris(2-hydroxyethyl)amine, 2,2′,2′′-Trihydroxytriethylamine, TEA, 2,2′,2′′-Nitrilotriethanol, Tris(2-hydroxyethyl)amine
About This Item
Lineáris képlet:
(HOCH2CH2)3N
CAS-szám:
Molekulatömeg:
149.19
Beilstein:
1699263
MDL-szám:
UNSPSC kód:
12352104
EC index szám:
203-049-8
gőzsűrűség
5.14 (vs air)
Minőségi szint
gőznyomás
<0.01 hPa ( 20 °C)
0.01 mmHg ( 20 °C)
Teszt
99.0-103.0% anhydrous basis (acidimetric)
Forma
liquid
öngyulladási hőmérséklet
325 °C (DIN 51794)
600 °F
robbanási határérték
3.6-7.2 % (v/v)
8.5 %
törésmutató
n20/D 1.485 (lit.)
pH
10.5 (20 °C, 15 g/L in H2O)
hasznos pH-tartomány
7.3-8.3
pKa (25 °C)
7.8
bp
190-193 °C/5 mmHg (lit.)
360 °C/1013 hPa (decomposition)
mp
17.9-21 °C (lit.)
21 °C
átmeneti hőmérséklet
flash point 190 °C
sűrűség
1.12 g/cm3 at 20 °C
1.124 g/mL at 25 °C (lit.)
alkalmazás(ok)
pharma/biopharma processes
tárolási hőmérséklet
15-25°C
SMILES string
OCCN(CCO)CCO
InChI
1S/C6H15NO3/c8-4-1-7(2-5-9)3-6-10/h8-10H,1-6H2
Nemzetközi kémiai azonosító kulcs
GSEJCLTVZPLZKY-UHFFFAOYSA-N
Általános leírás
We offer a range of high quality critical raw materials plus the documentation and expertise to help our customers meet stringent regulatory requirements. Our SAFC® portfolio of high-quality products withstands strict quality control procedures.
Alkalmazás
Triethanolamine (Trolamine) is a tertiary amine that acts as a basic buffer component, typically used as a buffer in biopharmaceutical processes, such as cell lysis and chromatography.
Jogi információk
SAFC is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
kapcsolódó termék
Product No.
Leírás
Árazás
Tárolási osztály kódja
10 - Combustible liquids
WGK
WGK 1
Lobbanási pont (F)
354.2 °F - closed cup
Lobbanási pont (C)
179 °C - closed cup