Fontos dokumentumok
8.03237
Sigma-Aldrich
2-(Dimethylamino)-ethanol
for synthesis
Szinonimák:
2-(Dimethylamino)-ethanol, N,N-Dimethylethanolamine
About This Item
Lineáris képlet:
(CH3)2NCH2CH2OH
CAS-szám:
Molekulatömeg:
89.14
MDL-szám:
UNSPSC kód:
12352104
EC index szám:
203-542-8
NACRES:
NA.22
gőznyomás
6.12 hPa ( 20 °C)
Minőségi szint
Teszt
≥99.0% (GC)
form
liquid
öngyulladási hőmérséklet
245 °C
hatékonyság
2130 mg/kg LD50, oral (Rat)
1220 mg/kg LD50, skin (Rabbit)
robbanási határérték
1.4-12.2 % (v/v)
pH
10.5-11 (20 °C, 100 g/L in H2O)
kinematic viscosity
3.58 cSt(21.6 °C)
mp
-59 °C
átmeneti hőmérséklet
flash point 40 °C (DIN 51755 Part 1)
sűrűség
0.89 g/cm3 at 20 °C
tárolási hőmérséklet
2-30°C
InChI
1S/C4H11NO/c1-5(2)3-4-6/h6H,3-4H2,1-2H3
Nemzetközi kémiai azonosító kulcs
UEEJHVSXFDXPFK-UHFFFAOYSA-N
Analízis megjegyzés
Assay (GC, area%): ≥ 99.0 % (a/a)
Density (d 20 °C/ 4 °C): 0.886 - 0.887
Water (K. F.): ≤ 0.30 %
Identity (IR): passes test
Figyelmeztetés
Danger
Veszélyességi osztályok
Acute Tox. 3 Inhalation - Acute Tox. 4 Dermal - Acute Tox. 4 Oral - Eye Dam. 1 - Flam. Liq. 3 - Skin Corr. 1B - STOT SE 3
Célzott szervek
Respiratory system
Tárolási osztály kódja
3 - Flammable liquids
WGK
WGK 1
Lobbanási pont (F)
104.0 °F - Seta closed cup
Lobbanási pont (C)
40 °C - Seta closed cup