Fontos dokumentumok
8.20613
Sigma-Aldrich
Guanidinium thiocyanate
for synthesis
Szinonimák:
Guanidinium thiocyanate
About This Item
Lineáris képlet:
H2NC(NH)NH2 · HSCN
CAS-szám:
Molekulatömeg:
118.16
MDL-szám:
UNSPSC kód:
12352107
EC index szám:
209-812-1
NACRES:
NA.22
Minőségi szint
form
solid
pH
4.8-6.0 (20 °C, 1420 g/L in H2O, saturated solution)
mp
118 °C
oldhatóság
1420 g/L
sűrűség
1.29 g/cm3 at 20 °C
térfogatsúly
630 kg/m3
tárolási hőmérséklet
2-30°C
InChI
1S/CH5N3.CHNS/c2-1(3)4;2-1-3/h(H5,2,3,4);3H
Nemzetközi kémiai azonosító kulcs
ZJYYHGLJYGJLLN-UHFFFAOYSA-N
Analízis megjegyzés
Assay (argentometric): ≥ 98.0 %
Melting range (lower value): ≥ 115 °C
Melting range (upper value): ≤ 120 °C
Identity (IR): passes test
Piktogramok
CorrosionExclamation mark
Veszélyességi osztályok
Acute Tox. 4 Dermal - Acute Tox. 4 Inhalation - Acute Tox. 4 Oral - Aquatic Chronic 3 - Eye Dam. 1 - Skin Corr. 1C
Egyéb veszélyek
Tárolási osztály kódja
8B - Non-combustible, corrosive hazardous materials
WGK
WGK 2