Fontos dokumentumok
1.04167
Millipore
Guanidinium thiocyanate
for biochemistry
Szinonimák:
Guanidinium thiocyanate
About This Item
Lineáris képlet:
H2NC(NH)NH2 · HSCN
CAS-szám:
Molekulatömeg:
118.16
MDL-szám:
UNSPSC kód:
12352107
EC index szám:
209-812-1
NACRES:
NB.21
Minőségi szint
Forma
solid
pH
4.8-6.0 (20 °C, 1420 g/L in H2O, saturated solution)
mp
118 °C
oldhatóság
1420 g/L
sűrűség
1.29 g/cm3 at 20 °C
térfogatsúly
630 kg/m3
idegen aktivitás
RNAse, none detected
tárolási hőmérséklet
2-30°C
SMILES string
[S-]C#N.[N+H3]\C(=N\[H])\N
InChI
1S/CH5N3.CHNS/c2-1(3)4;2-1-3/h(H5,2,3,4);3H
Nemzetközi kémiai azonosító kulcs
ZJYYHGLJYGJLLN-UHFFFAOYSA-N
Analízis megjegyzés
Appearance (colour): white
Appearance (description): coarse-crystalline powder
Assay (argentometric): ≥ 99.0 %
Melting range: 117 - 120 °C
Cu (Copper): ≤ 0.00005 %
Fe (Iron): ≤ 0.0005 %
Pb (Lead): ≤ 0.00005 %
Zn (Zinc): ≤ 0.0002 %
Sulfated ash: ≤ 0.05 %
RNases: not detectable
Piktogramok
CorrosionExclamation mark
Veszélyességi osztályok
Acute Tox. 4 Dermal - Acute Tox. 4 Inhalation - Acute Tox. 4 Oral - Aquatic Chronic 3 - Eye Dam. 1 - Skin Corr. 1C
Egyéb veszélyek
Tárolási osztály kódja
8B - Non-combustible, corrosive hazardous materials
WGK
WGK 2