Fontos dokumentumok
806056
Guanidinium iodide
≥99%
Szinonimák:
Aminoformamidine hydriode, Diaminomethaniminium iodide, Greatcell Solar®, Guanidine hydriodide, Guanidine monohydroiodide
Teszt
≥99%
form
powder
környezetbarátabb alternatív termék tulajdonságai
Design for Energy Efficiency
Learn more about the Principles of Green Chemistry.
sustainability
Greener Alternative Product
mp
194-199 °C
környezetbarátabb alternatív kategória
, Enabling
SMILES string
[nH2+]c([nH])[nH].[I-]
Figyelmeztetés
Warning
Figyelmeztető mondatok
Óvintézkedésre vonatkozó mondatok
Veszélyességi osztályok
Acute Tox. 4 Oral - Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Célzott szervek
Respiratory system
Tárolási osztály kódja
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Not applicable
Válasszon a legfrissebb verziók közül:
Analitikai tanúsítványok (COA)
Cikkek
A brief tutorial on alternative energy materials for advanced batteries and fuel cells, as well as high-purity inorganics, conducting polymers, and electrolytes.
Next generation solar cells have the potential to achieve conversion efficiencies beyond the Shockley-Queisser (S-Q) limit while also significantly lowering production costs.
Dr. Perini and Professor Correa-Baena discuss the latest research and effort to obtain higher performance and stability of perovskite materials.
Research focuses on sustainable and cost-effective power generation systems to meet the growing demand for environmentally friendly energy sources.