Fontos dokumentumok
50950
Guanidine hydrochloride
≥98%
Szinonimák:
Aminoformamidine hydrochloride, Aminomethanamidine hydrochloride, Guanidinium chloride
Teszt
≥98%
form
powder or crystals
tárolási körülmény
(Tightly closed. Dry. )
szín
colorless to white
pH
(25 °C, 4.6 - 6/573 g/L)
mp
180-185 °C (lit.)
oldhatóság
H2O: 6 M, clear (100 Hazen)
sűrűség
1.3 g/cm3 (lit.)
SMILES string
Cl[H].NC(N)=N
InChI
1S/CH5N3.ClH/c2-1(3)4;/h(H5,2,3,4);1H
Nemzetközi kémiai azonosító kulcs
PJJJBBJSCAKJQF-UHFFFAOYSA-N
Géninformáció
human ... KCNA1(3736) , KCNA10(3744) , KCNA2(3737) , KCNA3(3738) , KCNA4(3739) , KCNA5(3741) , KCNA6(3742) , KCNA7(3743) , KCNB1(3745) , KCNB2(9312) , KCNC1(3746) , KCNC2(3747) , KCNC3(3748) , KCNC4(3749) , KCND1(3750) , KCND2(3751) , KCND3(3752) , KCNF1(3754) , KCNG1(3755) , KCNG2(26251) , KCNG3(170850) , KCNG4(93107) , KCNH1(3756) , KCNH2(3757) , KCNH3(23416) , KCNH4(23415) , KCNH5(27133) , KCNH6(81033) , KCNH7(90134) , KCNH8(131096) , KCNQ1(3784) , KCNQ2(3785) , KCNQ3(3786) , KCNQ4(9132) , KCNQ5(56479) , KCNS1(3787) , KCNS2(3788) , KCNS3(3790) , KCNV1(27012) , KCNV2(169522)
Általános leírás
At lower concentrations, guanidine hydrochloride has the intriguing ability to promote the refolding of denatured proteins, aiding in protein renaturation studies. In RNA extraction, it acts as a strong denaturant, disrupting cell structures and ensuring the integrity of extracted RNA by inactivating RNA enzymes. Overall, guanidine hydrochloride′s denaturing and renaturing properties make it an essential reagent for various cell biology applications, including protein purification, nucleic acid isolation, and protein refolding studies.
Alkalmazás
- for lysing homogenized brain tissue
- in the preparation of incubation buffer for Ni-sepharose protein binding, purification, propionylation, and on-bead digestion to minimize nonspecific binding to the affinity resin
- in the preparation of solutions/extraction buffer to extract soluble protein from the human tissue
Biokémiai/fiziológiai hatások
Tulajdonságok és előnyök
Egyéb megjegyzések
Figyelmeztetés
Warning
Figyelmeztető mondatok
Óvintézkedésre vonatkozó mondatok
Veszélyességi osztályok
Acute Tox. 4 Inhalation - Acute Tox. 4 Oral - Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2
Tárolási osztály kódja
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 1