Fontos dokumentumok
50983
Guanidine thiocyanate solution
BioUltra, for molecular biology, ~6 M in H2O
Szinonimák:
Guanidine isothiocyanate, Guanidinium isothiocyanate, Guanidinium rhodanide, Guanidinium thiocyanate
About This Item
Javasolt termékek
grade
for molecular biology
Minőségi szint
termékcsalád
BioUltra
koncentráció
~6 M in H2O
szennyeződések
DNases, none detected
RNases, none detected
insoluble matter, passes filter test
phosphatases, none detected
proteases, none detected
törésmutató
n20/D 1.474-1.483
pH
4.5-7.0 (25 °C)
anion nyomok
chloride (Cl-): ≤500 mg/kg
sulfate (SO42-): ≤50 mg/kg
kation nyomok
Al: ≤1 mg/kg
As: ≤0.1 mg/kg
Ba: ≤1 mg/kg
Bi: ≤1 mg/kg
Ca: ≤5 mg/kg
Cd: ≤1 mg/kg
Co: ≤1 mg/kg
Cr: ≤1 mg/kg
Cu: ≤1 mg/kg
Fe: ≤1 mg/kg
K: ≤20 mg/kg
Li: ≤1 mg/kg
Mg: ≤1 mg/kg
Mn: ≤1 mg/kg
Mo: ≤1 mg/kg
Na: ≤500 mg/kg
Ni: ≤1 mg/kg
Pb: ≤1 mg/kg
Sr: ≤1 mg/kg
Zn: ≤1 mg/kg
Abszorpció
cut-off at 280 nm
SMILES string
SC#N.NC(N)=N
InChI
1S/CH5N3.CHNS/c2-1(3)4;2-1-3/h(H5,2,3,4);3H
Nemzetközi kémiai azonosító kulcs
ZJYYHGLJYGJLLN-UHFFFAOYSA-N
Általános leírás
Alkalmazás
- plasma RNA from human immunodeficiency virus (HIV)-infected and control patients
- total RNA from collected tissues (shoots, flowers, fruits, and seeds)
- in reverse transcription-polymerase chain reaction (RT-PCR) analysis, RNA from teratocarcinoma cell line (Tera-1)
Vigyázat
Veszélyességi osztályok
Acute Tox. 4 Dermal - Acute Tox. 4 Inhalation - Acute Tox. 4 Oral - Aquatic Chronic 3 - Eye Dam. 1 - Skin Corr. 1C
Egyéb veszélyek
Tárolási osztály kódja
8A - Combustible corrosive hazardous materials
WGK
WGK 2
Egyéni védőeszköz
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
Válasszon a legfrissebb verziók közül:
Már rendelkezik ezzel a termékkel?