Fontos dokumentumok
50981
Guanidine thiocyanate
BioReagent, for molecular biology, ≥99%
Szinonimák:
Guanidinium rhodanide, Guanidinium thiocyanate
About This Item
Javasolt termékek
biológiai forrás
synthetic
Minőségi szint
grade
for molecular biology
termékcsalád
BioReagent
Teszt
≥99%
Forma
powder
technika/technikák
RNA extraction: suitable
szennyeződések
DNases, none detected
RNases, none detected
phosphatases, none detected
proteases, none detected
szín
colorless to white,
mp
115-122 °C
120-122 °C (lit.)
oldhatóság
H2O: 4 M at 20 °C, clear, colorless
anion nyomok
chloride (Cl-): ≤5000 mg/kg
kation nyomok
Al: ≤5 mg/kg
As: ≤0.1 mg/kg
Ba: ≤5 mg/kg
Bi: ≤5 mg/kg
Ca: ≤10 mg/kg
Cd: ≤5 mg/kg
Co: ≤5 mg/kg
Cr: ≤5 mg/kg
Cu: ≤5 mg/kg
Fe: ≤5 mg/kg
K: ≤50 mg/kg
Li: ≤5 mg/kg
Mg: ≤5 mg/kg
Mn: ≤5 mg/kg
Mo: ≤5 mg/kg
Na: ≤5000 mg/kg
Ni: ≤5 mg/kg
Pb: ≤5 mg/kg
Sr: ≤5 mg/kg
Zn: ≤5 mg/kg
tárolási hőmérséklet
room temp
SMILES string
SC#N.NC(N)=N
InChI
1S/CH5N3.CHNS/c2-1(3)4;2-1-3/h(H5,2,3,4);3H
Nemzetközi kémiai azonosító kulcs
ZJYYHGLJYGJLLN-UHFFFAOYSA-N
Related Categories
Alkalmazás
Biokémiai/fiziológiai hatások
Elv
Veszélyességi osztályok
Acute Tox. 4 Dermal - Acute Tox. 4 Inhalation - Acute Tox. 4 Oral - Aquatic Chronic 3 - Eye Dam. 1 - Skin Corr. 1C
Egyéb veszélyek
Tárolási osztály kódja
8B - Non-combustible corrosive hazardous materials
WGK
WGK 2
Egyéni védőeszköz
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Válasszon a legfrissebb verziók közül:
Már rendelkezik ezzel a termékkel?