Fontos dokumentumok
900817
n-Butylammonium bromide
≥98%
Szinonimák:
1-Butanamine hydrobromide (1:1), 1-Butanaminium bromide, Butyl ammonium bromide, Greatcell Solar®
Teszt
≥98%
Forma
powder or crystals
környezetbarátabb alternatív termék tulajdonságai
Design for Energy Efficiency
Learn more about the Principles of Green Chemistry.
sustainability
Greener Alternative Product
környezetbarátabb alternatív kategória
SMILES string
[Br-].[N+H3]CCCC
InChI
1S/C4H11N.BrH/c1-2-3-4-5;/h2-5H2,1H3;1H
Nemzetközi kémiai azonosító kulcs
SXGBREZGMJVYRL-UHFFFAOYSA-N
Általános leírás
Alkalmazás
Jogi információk
Greatcell Solar is a registered trademark of Greatcell Solar Materials Pty Ltd.
Tárolási osztály kódja
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Not applicable
Válasszon a legfrissebb verziók közül:
Már rendelkezik ezzel a termékkel?
Cikkek
A brief tutorial on alternative energy materials for advanced batteries and fuel cells, as well as high-purity inorganics, conducting polymers, and electrolytes.
Next generation solar cells have the potential to achieve conversion efficiencies beyond the Shockley-Queisser (S-Q) limit while also significantly lowering production costs.
Dr. Perini and Professor Correa-Baena discuss the latest research and effort to obtain higher performance and stability of perovskite materials.