Fontos dokumentumok
456055
Camphene
95%
Szinonimák:
(±)-Camphene, 2,2-Dimethyl-3-methylenebicyclo[2.2.1]heptane, 2,2-Dimethyl-3-methylenenorbornane, 2,2-Dimethyl-3-methylidenebicyclo[2.2.1]heptane, 2-Methylene-3,3-dimethylbicyclo[2.2.1]heptane, 3,3-Dimethyl-2-methylenenorbornane, 3,3-Dimethyl-2-methylenenorcamphane, DL-Camphene
Teszt
95%
Forma
solid
bp
159-160 °C (lit.)
mp
48-52 °C (lit.)
sűrűség
0.85 g/mL at 25 °C (lit.)
SMILES string
[H][C@]12CC[C@]([H])(C1)C(C)(C)C2=C
InChI
1S/C10H16/c1-7-8-4-5-9(6-8)10(7,2)3/h8-9H,1,4-6H2,2-3H3/t8-,9+/m0/s1
Nemzetközi kémiai azonosító kulcs
CRPUJAZIXJMDBK-DTWKUNHWSA-N
Általános leírás
Alkalmazás
- Isobornyl carboxylates by silica-supported tungstophosphoric acid-catalyzed liquid-phase esterification of C2-C6 fatty acids.
- Hydroaminated camphene via intermolecular anti-Markovnikov hydroamination reaction with N-hydroxyphthalimide and triethyl phosphite in the presence of dilauroyl peroxide as an initiator.
- Camphene oxide via methyltrioxorhenium-catalyzed epoxidation in the presence of H2O2 as an oxidant and pyrazole as a Lewis base adduct.
- Isobornyl alkyl ethers using alcohols via cation exchange resin-catalyzed alkoxylation.
Veszélyességi osztályok
Aquatic Acute 1 - Aquatic Chronic 1 - Eye Irrit. 2 - Flam. Sol. 1
Tárolási osztály kódja
4.1B - Flammable solid hazardous materials
WGK
WGK 2
Lobbanási pont (F)
78.8 °F - DIN 51755 Part 1
Lobbanási pont (C)
26 °C - DIN 51755 Part 1
Egyéni védőeszköz
Eyeshields, Gloves, type P3 (EN 143) respirator cartridges
Válasszon a legfrissebb verziók közül:
Analitikai tanúsítványok (COA)
Protocols
GC Analysis of Sweet Orange Essential Oil on SLB®-5ms (10 m x 0.10 mm I.D., 0.10 μm), Fast GC Analysis