Fontos dokumentumok
RDD029
Guanidine thiocyanate
for molecular biology, free-flowing, Redi-Dri™, ≥99.0%
Szinonimák:
GTC, Guanidine isothiocyanate, Guanidinium rhodanide, Guanidinium thiocyanate
About This Item
Javasolt termékek
termékcsalád
Redi-Dri™
Minőségi szint
Teszt
≥99.0%
minőség
for molecular biology
free-flowing
mp
120-122 °C (lit.)
idegen aktivitás
DNAse, none detected
RNAse, none detected
SMILES string
SC#N.NC(N)=N
InChI
1S/CH5N3.CHNS/c2-1(3)4;2-1-3/h(H5,2,3,4);3H
Nemzetközi kémiai azonosító kulcs
ZJYYHGLJYGJLLN-UHFFFAOYSA-N
Általános leírás
Alkalmazás
- to denature proteins in cell lysis buffer
- to isolate and purify RNA from cells and tissues
- to extract DNA from cellular and viral genomes
Biokémiai/fiziológiai hatások
Tulajdonságok és előnyök
- Redi-Dri™ makes working with hygroscopic chemicals easier
- Controls moisture and powder remains free-flowing
- Safer to handle and weigh out for routine use in lab
- Eliminates clumps and maintains product moisture and quality attributes
Egyéb megjegyzések
Jogi információk
Nem találja a megfelelő terméket?
Próbálja ki a Termékválasztó eszköz. eszközt
összehasonlítható termékek
Veszélyességi osztályok
Acute Tox. 4 Dermal - Acute Tox. 4 Inhalation - Acute Tox. 4 Oral - Aquatic Chronic 3 - Eye Dam. 1 - Skin Corr. 1C
Egyéb veszélyek
Tárolási osztály kódja
8B - Non-combustible corrosive hazardous materials
WGK
WGK 2
Not applicable
Válasszon a legfrissebb verziók közül:
Már rendelkezik ezzel a termékkel?
Cikkek
Redi-Dri™ prevents hygroscopic powders, such as inorganic salts, from absorbing moisture and forming clumps, leaving the salts free-flowing every time.