Fontos dokumentumok
G6639
Guanidine thiocyanate
≥97% (titration)
Szinonimák:
Guanidinium rhodanide, Guanidinium thiocyanate
About This Item
Javasolt termékek
biológiai forrás
synthetic
Minőségi szint
Teszt
≥97% (titration)
form
powder or crystals
technika/technikák
RNA extraction: suitable
szín
white to off-white
mp
120-122 °C (lit.)
oldhatóság
water: 4 M, clear, colorless
anion nyomok
chloride (Cl-): ≤2.5%
SMILES string
SC#N.NC(N)=N
InChI
1S/CH5N3.CHNS/c2-1(3)4;2-1-3/h(H5,2,3,4);3H
Nemzetközi kémiai azonosító kulcs
ZJYYHGLJYGJLLN-UHFFFAOYSA-N
Alkalmazás
- as a denaturing agent to study its effects on surface activity of globular protein
- for the extraction of total RNA from primary hepatocytes
- as a component of the incubating buffer for extraction of DNA from human bone
- as a component of the guanidine thiocyanate (GITC) lysis buffer for extraction of elephant shark DNA
- as a component of lysis solution for extraction of RNA from rat pancreatic tissues
Biokémiai/fiziológiai hatások
Veszélyességi osztályok
Acute Tox. 4 Dermal - Acute Tox. 4 Inhalation - Acute Tox. 4 Oral - Aquatic Chronic 3 - Eye Dam. 1 - Skin Corr. 1C
Egyéb veszélyek
Tárolási osztály kódja
8B - Non-combustible corrosive hazardous materials
WGK
WGK 2
Egyéni védőeszköz
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Válasszon a legfrissebb verziók közül:
Már rendelkezik ezzel a termékkel?