Fontos dokumentumok
11685929001
Guanidine thiocyanate
Szinonimák:
Guanidine thiocyanate, Guanidinium rhodanide, Guanidinium thiocyanate
About This Item
Javasolt termékek
form
solid
molekulatömeg
118.16
kiszerelés
pkg of 500 g
gyártó/kereskedő neve
Roche
mp
120-122 °C (lit.)
absorption
≤0.10 at 300 and 410 nm in water at 6 M
kiszállítva
ambient
tárolási hőmérséklet
20-25°C
SMILES string
SC#N.NC(N)=N
InChI
1S/CH5N3.CHNS/c2-1(3)4;2-1-3/h(H5,2,3,4);3H
Nemzetközi kémiai azonosító kulcs
ZJYYHGLJYGJLLN-UHFFFAOYSA-N
Általános leírás
Alkalmazás
Specifikációk
Formula: CH5N3 x HSCN
Fizikai forma
Veszélyességi osztályok
Acute Tox. 4 - Acute Tox. 4 Dermal - Acute Tox. 4 Oral - Aquatic Chronic 3 Inhalation - Eye Dam. 1 - Skin Corr. 1C
Egyéb veszélyek
Tárolási osztály kódja
8A - Combustible corrosive hazardous materials
WGK
WGK 2