Fontos dokumentumok
8.20544
Sigma-Aldrich
1-Dodecanethiol
for synthesis
Szinonimák:
1-Dodecanethiol, Lauryl mercaptan, Dodecyl mercaptan
About This Item
Lineáris képlet:
CH3(CH2)11SH
CAS-szám:
Molekulatömeg:
202.40
MDL-szám:
UNSPSC kód:
12352105
EC index szám:
203-984-1
NACRES:
NA.22
gőznyomás
0.002 hPa ( 20 °C)
Minőségi szint
Teszt
≥98.0% (GC)
form
liquid
öngyulladási hőmérséklet
230 °C
hatékonyság
>2000 mg/kg LD50, oral (Rat)
mp
-9--7 °C
átmeneti hőmérséklet
flash point 127 °C
sűrűség
0.845 g/cm3 at 20 °C
tárolási hőmérséklet
2-30°C
InChI
1S/C12H26S/c1-2-3-4-5-6-7-8-9-10-11-12-13/h13H,2-12H2,1H3
Nemzetközi kémiai azonosító kulcs
WNAHIZMDSQCWRP-UHFFFAOYSA-N
Általános leírás
1-Dodecanethiol is an alkyl thiol that can be used as an organic source of sulfur. It is used in the production of synthetic rubber, nonionic detergent, plastics, and pharmaceuticals.
Alkalmazás
1-Dodecanethiol (1-DDT) can be used as:      
  • A sulfur source and capping ligand in the synthesis of copper sulfide nanoparticles (Cu2S) which can be applied as electron donor and hole acceptor in photocatalytic reactions.      
  • A coordinating ligand to prepare Cu2ZnSnS4 (CZTS) nanocrystals to control the nucleation and growth of CZTS nanocrystals.
Zinc-doped copper indium sulfide (ZnCuInS2) quantum dots can be functionalized with 1-decanethiol as a ligand to improve the charge mobility and luminance of organic light emitting diodes (OLEDs).
Analízis megjegyzés
Assay (GC, area%): ≥ 98.0 % (a/a)
Density (d 20 °C/ 4 °C): 0.844 - 0.846
Identity (IR): passes test
Veszélyességi osztályok
Aquatic Acute 1 - Aquatic Chronic 1 - Eye Dam. 1 - Skin Corr. 1C - Skin Sens. 1A
Tárolási osztály kódja
8A - Combustible, corrosive hazardous materials
WGK
WGK 3
Lobbanási pont (F)
262.4 °F - closed cup
Lobbanási pont (C)
128 °C - closed cup