Fontos dokumentumok
450561
11-Mercaptoundecanoic acid
95%
Szinonimák:
MUA, MUDA
About This Item
Javasolt termékek
Teszt
95%
form
solid
mp
46-50 °C (lit.)
SMILES string
OC(=O)CCCCCCCCCCS
InChI
1S/C11H22O2S/c12-11(13)9-7-5-3-1-2-4-6-8-10-14/h14H,1-10H2,(H,12,13)
Nemzetközi kémiai azonosító kulcs
GWOLZNVIRIHJHB-UHFFFAOYSA-N
Figyelmeztetés
Warning
Figyelmeztető mondatok
Óvintézkedésre vonatkozó mondatok
Veszélyességi osztályok
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Célzott szervek
Respiratory system
Tárolási osztály kódja
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Lobbanási pont (F)
No data available
Lobbanási pont (C)
No data available
Egyéni védőeszköz
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Válasszon a legfrissebb verziók közül:
Analitikai tanúsítványok (COA)
Cikkek
Recent research highlights tunable properties of inorganic nanoparticles, driving interest in optoelectronics.