Merck
471585
Sigma-Aldrich
tert-Dodecylmercaptan
mixture of isomers, 98.5%
Szinonimák:
tert-Dodecanethiol
About This Item
Lineáris képlet:
C12H25SH
CAS-szám:
Molekulatömeg:
202.40
Beilstein:
1738382
EC-szám:
UNSPSC kód:
12352103
NACRES:
NA.23
Minőségi szint
Teszt
98.5%
bp
227-248 °C (lit.)
sűrűség
0.86 g/mL at 20 °C (lit.)
InChI
1S/C12H26S/c1-9(2)10(3,4)11(5,6)12(7,8)13/h9,13H,1-8H3
Nemzetközi kémiai azonosító kulcs
YAJYJWXEWKRTPO-UHFFFAOYSA-N
Alkalmazás
  • Data characterizing the biophysical and nitric oxide release properties of the tDodSNO-Styrene maleic anhydride nanoparticle SMA-tDodSNO: This study discusses the synthesis and characterization of SMA-tDodSNO nanoparticles using tert-dodecylmercaptan (H Alimoradi et al., 2018).
  • Cu2ZnSnS4-Ag2S Nanoscale p-n Heterostructures as Sensitizers for Photoelectrochemical Water Splitting: The research investigates the use of tert-dodecylmercaptan in the synthesis of CZTS-Ag2S heterostructures for photoelectrochemical water splitting (X Yu et al., 2015).
  • Enhanced performance of triboelectric nanogenerator based on polyamide-silver antimony sulfide nanofibers for energy harvesting: This study discusses the synthesis of nanofibers using tert-dodecylmercaptan for triboelectric nanogenerators (A Yar et al., 2021).
Jogi információk
Product of Arkema Inc.
Piktogramok
Exclamation markEnvironment
Figyelmeztetés
Warning
Figyelmeztető mondatok
Óvintézkedésre vonatkozó mondatok
Veszélyességi osztályok
Aquatic Chronic 1 - Skin Irrit. 2 - Skin Sens. 1B
Tárolási osztály kódja
10 - Combustible liquids
WGK
WGK 2
Lobbanási pont (F)
203.0 °F - closed cup
Lobbanási pont (C)
95 °C - closed cup
Egyéni védőeszköz
Eyeshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
Válasszon a legfrissebb verziók közül:
Analitikai tanúsítványok (COA)