Merck
471836
Sigma-Aldrich
1-Octanethiol
≥98.5%
Szinonimák:
n-Octyl mercaptan, Mercaptan C8, Octyl mercaptan
About This Item
Lineáris képlet:
CH3(CH2)7SH
CAS-szám:
Molekulatömeg:
146.29
Beilstein:
1733101
EC-szám:
MDL-szám:
UNSPSC kód:
12352103
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.23
Minőségi szint
Teszt
≥98.5%
törésmutató
n20/D 1.452 (lit.)
bp
197-200 °C (lit.)
sűrűség
0.843 g/mL at 25 °C (lit.)
SMILES string
CCCCCCCCS
InChI
1S/C8H18S/c1-2-3-4-5-6-7-8-9/h9H,2-8H2,1H3
Nemzetközi kémiai azonosító kulcs
KZCOBXFFBQJQHH-UHFFFAOYSA-N
Általános leírás
1-Octanethiol (OT) is C8 alkanethiol that forms self-assembled monolayer (SAM) on a variety of nanoparticles. It has a low flash point and low vapor pressure.
Alkalmazás
OT can be used as a sulfur precursor for the preparation of shell for CdSe/CdS quantum dots. It forms ligands that help in enhancing the power efficiency of hetero-junction nanorod sensitized solar cells as it enhances the electron extraction from the nanorod and TiO2 interface. OT based stabilized coating on copper nanoparticles (CuNPs) may be used in the dispersion of these colloidal particles in different sample solutions. It can be used to improve charge injection by creating a monolayer on gold source-drain electrode surfaces for bottom-contact thin-film transistors (TFTs).
Jogi információk
Product of Arkema Inc.
Piktogramok
Exclamation markEnvironment
Figyelmeztetés
Warning
Figyelmeztető mondatok
Óvintézkedésre vonatkozó mondatok
Veszélyességi osztályok
Aquatic Acute 1 - Aquatic Chronic 1 - Skin Sens. 1 - STOT SE 3
Célzott szervek
Respiratory system
Tárolási osztály kódja
10 - Combustible liquids
WGK
WGK 3
Lobbanási pont (F)
154.4 °F - closed cup
Lobbanási pont (C)
68 °C - closed cup
Egyéni védőeszköz
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
Szabályozási jegyzékek
A szabályozási jegyzékek főként a vegyipari termékekre vonatkoznak. A nem vegyipari termékekről itt csak korlátozott információk adhatók meg. Ha nincs bejegyzés, az azt jelenti, hogy egyik összetevő sem szerepel a listán. A felhasználó kötelessége a termék biztonságos és jogszerű használatának biztosítása.
EU REACH Annex XVII (Restriction List)
CAS No.
Válasszon a legfrissebb verziók közül:
Analitikai tanúsítványok (COA)
Dokumentumtár megtekintése
David Doblas et al.
Nano letters, 19(8), 5246-5252 (2019-06-30)
We studied the concentration-dependent agglomeration of apolar nanoparticles in different solvents. Octanethiol-stabilized gold nanoparticles (AuNPs) in evaporating liquid droplets were observed in situ using small-angle X-ray scattering. Concurrent analysis of liquid volume and particle agglomeration provided time-dependent absolute concentrations of
Takane Imaoka et al.
Nature communications, 8(1), 688-688 (2017-09-28)
Subnanometer noble metal clusters have enormous potential, mainly for catalytic applications. Because a difference of only one atom may cause significant changes in their reactivity, a preparation method with atomic-level precision is essential. Although such a precision with enough scalability
Adsorption structures of 1-octanethiol on Cu (111) studied by scanning tunneling microscopy.
Driver SM and Woodruff DP
Langmuir, 16(16), 6693-6700 (2000)
Integration of CdSe/CdSe x Te 1- x type-II heterojunction nanorods into hierarchically porous TiO 2 electrode for efficient solar energy conversion.
Lee S, et al.
Scientific Reports, 5(2), 17472-17472 (2015)
Jean-François Lemineur et al.
Langmuir : the ACS journal of surfaces and colloids, 32(46), 12056-12066 (2016-10-28)
A method is described for the in situ growth of substrate-supported organized gold nanoparticles. Upon exposure to an aqueous solution of a gold salt and a mild reducing agent, the particle size can be significantly increased without any loss of
Cikkek
Self-assembled monolayers (SAMs) have diverse applications; article compares benefits of alkylthiolates on gold SAM systems.