Fontos dokumentumok
234192
1-Hexanethiol
95%
Szinonimák:
1-Mercaptohexane, Hexyl mercaptan, MCH, Mercaptan C6
Teszt
95%
Forma
liquid
törésmutató
n20/D 1.450
bp
150-154 °C (lit.)
mp
−81-−80 °C (lit.)
sűrűség
0.832 g/mL at 25 °C
SMILES string
CCCCCCS
InChI
1S/C6H14S/c1-2-3-4-5-6-7/h7H,2-6H2,1H3
Nemzetközi kémiai azonosító kulcs
PMBXCGGQNSVESQ-UHFFFAOYSA-N
Általános leírás
Alkalmazás
It is used to tune the electrical characteristics in networked carbon nanotube field-effect transistors. It is also used as a monolayer on copper surfaces to retard surface oxidation during exposure to the environment which can then be desorbed effectively with an annealing step in inert N2 to provide a clean Cu surface.
Figyelmeztetés
Warning
Figyelmeztető mondatok
Óvintézkedésre vonatkozó mondatok
Veszélyességi osztályok
Acute Tox. 4 Oral - Flam. Liq. 3
Tárolási osztály kódja
3 - Flammable liquids
WGK
WGK 3
Lobbanási pont (F)
86.0 °F - closed cup
Lobbanási pont (C)
30 °C - closed cup
Egyéni védőeszköz
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
Válasszon a legfrissebb verziók közül:
Analitikai tanúsítványok (COA)
Cikkek
Self-assembled monolayers (SAMs) have diverse applications; article compares benefits of alkylthiolates on gold SAM systems.