Fontos dokumentumok
8.21861
Sigma-Aldrich
1-Octanethiol
for synthesis
Szinonimák:
1-Octanethiol, n-Octyl mercaptan
About This Item
Lineáris képlet:
CH3(CH2)7SH
CAS-szám:
Molekulatömeg:
146.29
MDL-szám:
UNSPSC kód:
12352105
EC index szám:
203-918-1
NACRES:
NA.22
Teszt:
≥98.0% (GC)
gőznyomás
0.3 hPa ( 20 °C)
Minőségi szint
Teszt
≥98.0% (GC)
öngyulladási hőmérséklet
240 °C
hatékonyság
2000-2450 mg/kg LD50, oral (Rat)
bp
199 °C/1013 hPa
mp
-49 °C
átmeneti hőmérséklet
flash point 70 °C
oldhatóság
0.004 g/L
sűrűség
0.84 g/cm3 at 20 °C
tárolási hőmérséklet
2-30°C
SMILES string
SCCCCCCCC
InChI
1S/C8H18S/c1-2-3-4-5-6-7-8-9/h9H,2-8H2,1H3
Nemzetközi kémiai azonosító kulcs
KZCOBXFFBQJQHH-UHFFFAOYSA-N
Analízis megjegyzés
Assay (GC, area%): ≥ 98.0 % (a/a)
Density (d 20 °C/ 4 °C): 0.841 - 0.845
Identity (IR): passes test
Piktogramok
Exclamation markEnvironment
Figyelmeztetés
Warning
Figyelmeztető mondatok
Óvintézkedésre vonatkozó mondatok
Veszélyességi osztályok
Aquatic Acute 1 - Aquatic Chronic 1 - Skin Sens. 1 - STOT SE 3
Célzott szervek
Respiratory system
Tárolási osztály kódja
10 - Combustible liquids
WGK
WGK 3
Lobbanási pont (F)
154.4 °F - closed cup
Lobbanási pont (C)
68 °C - closed cup
Szabályozási jegyzékek
A szabályozási jegyzékek főként a vegyipari termékekre vonatkoznak. A nem vegyipari termékekről itt csak korlátozott információk adhatók meg. Ha nincs bejegyzés, az azt jelenti, hogy egyik összetevő sem szerepel a listán. A felhasználó kötelessége a termék biztonságos és jogszerű használatának biztosítása.
EU REACH Annex XVII (Restriction List)
CAS No.
Analitikai tanúsítványok (COA)
Slide 1 of 2
1 of 2