Fontos dokumentumok
510467
1-Undecanethiol
98%
Szinonimák:
1-UDT, 11-Mercapto-1-undecanol, Undecyl Mercaptan
Teszt
98%
törésmutató
n20/D 1.459 (lit.)
bp
103-104 °C/3 mmHg (lit.)
sűrűség
0.841 g/mL at 25 °C (lit.)
SMILES string
CCCCCCCCCCCS
InChI
1S/C11H24S/c1-2-3-4-5-6-7-8-9-10-11-12/h12H,2-11H2,1H3
Nemzetközi kémiai azonosító kulcs
CCIDWXHLGNEQSL-UHFFFAOYSA-N
Figyelmeztetés
Warning
Figyelmeztető mondatok
Óvintézkedésre vonatkozó mondatok
Veszélyességi osztályok
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Célzott szervek
Respiratory system
Tárolási osztály kódja
10 - Combustible liquids
WGK
WGK 3
Lobbanási pont (F)
219.9 °F - closed cup
Lobbanási pont (C)
104.4 °C - closed cup
Egyéni védőeszköz
Eyeshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
Válasszon a legfrissebb verziók közül:
Már rendelkezik ezzel a termékkel?
Cikkek
Self-assembled monolayers (SAMs) have diverse applications; article compares benefits of alkylthiolates on gold SAM systems.