Fontos dokumentumok
718165
Trioctylphosphine
97%
Szinonimák:
TOP, P(Oct)3
Teszt
97%
Forma
liquid
reakcióalkalmasság
reaction type: Buchwald-Hartwig Cross Coupling Reaction
reaction type: Heck Reaction
reaction type: Hiyama Coupling
reaction type: Negishi Coupling
reaction type: Sonogashira Coupling
reaction type: Stille Coupling
reaction type: Suzuki-Miyaura Coupling
reagent type: ligand
törésmutató
n20/D 1.468 (lit.)
bp
284-291 °C/50 mmHg (lit.)
sűrűség
0.831 g/mL at 25 °C (lit.)
funkcionális csoport
phosphine
SMILES string
CCCCCCCCP(CCCCCCCC)CCCCCCCC
InChI
1S/C24H51P/c1-4-7-10-13-16-19-22-25(23-20-17-14-11-8-5-2)24-21-18-15-12-9-6-3/h4-24H2,1-3H3
Nemzetközi kémiai azonosító kulcs
RMZAYIKUYWXQPB-UHFFFAOYSA-N
Veszélyességi osztályok
Eye Dam. 1 - Skin Corr. 1B
Tárolási osztály kódja
8A - Combustible corrosive hazardous materials
WGK
WGK 2
Lobbanási pont (F)
296.6 °F - closed cup
Lobbanási pont (C)
147 °C - closed cup
Válasszon a legfrissebb verziók közül:
Már rendelkezik ezzel a termékkel?