Fontos dokumentumok
O1858
1-Octadecanethiol
98%
Szinonimák:
Mercaptan C18, Octadecyl mercaptan, Stearyl mercaptan
Teszt
98%
bp
204-210 °C/11 mmHg (lit.)
mp
30-33 °C (lit.)
sűrűség
0.847 g/mL at 25 °C (lit.)
SMILES string
CCCCCCCCCCCCCCCCCCS
InChI
1S/C18H38S/c1-2-3-4-5-6-7-8-9-10-11-12-13-14-15-16-17-18-19/h19H,2-18H2,1H3
Nemzetközi kémiai azonosító kulcs
QJAOYSPHSNGHNC-UHFFFAOYSA-N
Figyelmeztetés
Warning
Figyelmeztető mondatok
Óvintézkedésre vonatkozó mondatok
Veszélyességi osztályok
Aquatic Acute 1 - Skin Irrit. 2
Tárolási osztály kódja
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Egyéni védőeszköz
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Válasszon a legfrissebb verziók közül:
Már rendelkezik ezzel a termékkel?
Cikkek
Self-assembled monolayers (SAMs) have diverse applications; article compares benefits of alkylthiolates on gold SAM systems.