Merck
660434
Sigma-Aldrich
Gold nanoparticles
3-5 nm particle size (TEM), dodecanethiol functionalized, 2 % (w/v) in toluene
Szinonimák:
Dodecylthiol functionalized gold nanoparticles
About This Item
MDL-szám:
UNSPSC kód:
12162002
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.23
Minőségi szint
leírás
nanoparticles
form
nanoparticles
solution
koncentráció
2 % (w/v) in toluene
részecskeméret
3-5 nm (TEM)
sűrűség
0.9308 g/mL at 25 °C
funkcionális csoport
thiol
tárolási hőmérséklet
2-8°C
SMILES string
CCCCCCCCCCCCS[Au]
InChI
1S/C12H26S.Au/c1-2-3-4-5-6-7-8-9-10-11-12-13;/h13H,2-12H2,1H3;/q;+1/p-1
Nemzetközi kémiai azonosító kulcs
QMOCMJWMJUUCRE-UHFFFAOYSA-M
Alkalmazás
Dodecanethiol functionalized gold nanoparticles can beused to fabricate microcapsules that can act as contrast agents for computedtomography or gamma imaging and as drug carriers.
Useful for the self-assembly of gold monolayers for nanoelectronics.
Figyelmeztetés
Danger
Veszélyességi osztályok
Aquatic Chronic 2 - Asp. Tox. 1 - Eye Irrit. 2 - Flam. Liq. 2 - Repr. 2 - Skin Irrit. 2 - Skin Sens. 1 - STOT RE 2 Inhalation - STOT SE 3
Célzott szervek
Central nervous system
Tárolási osztály kódja
3 - Flammable liquids
WGK
WGK 3
Lobbanási pont (F)
39.2 °F - closed cup
Lobbanási pont (C)
4 °C - closed cup
Egyéni védőeszköz
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
Válasszon a legfrissebb verziók közül:
Analitikai tanúsítványok (COA)
Shakeel Ahmad Khan et al.
Biomolecules, 10(6) (2020-06-04)
Due to their versatile applications, gold (Au) and silver (Ag) nanoparticles (NPs) have been synthesized by many approaches, including green processes using plant extracts for reducing metal ions. In this work, we propose to use plant extract with active biomedical