Fontos dokumentumok
HT-OA100
Oleylamine
≥98% (primary amine)
Szinonimák:
cis-1-Amino-9-octadecene
About This Item
Javasolt termékek
gőznyomás
8 mmHg ( 135 °C)
Teszt
≥98% (primary amine)
törésmutató
n20/D 1.4596 (lit.)
bp
348-350 °C (lit.)
mp
18-26 °C (lit.)
sűrűség
0.813 g/mL at 25 °C (lit.)
SMILES string
[H]\C(CCCCCCCC)=C(/[H])CCCCCCCCN
InChI
1S/C18H37N/c1-2-3-4-5-6-7-8-9-10-11-12-13-14-15-16-17-18-19/h9-10H,2-8,11-19H2,1H3/b10-9-
Nemzetközi kémiai azonosító kulcs
QGLWBTPVKHMVHM-KTKRTIGZSA-N
Veszélyességi osztályok
Acute Tox. 4 Oral - Aquatic Acute 1 - Aquatic Chronic 1 - Asp. Tox. 1 - Eye Dam. 1 - Skin Corr. 1B - STOT RE 2 - STOT SE 3
Célzott szervek
Respiratory system
Tárolási osztály kódja
8A - Combustible corrosive hazardous materials
WGK
WGK 3
Lobbanási pont (F)
309.2 °F - closed cup
Lobbanási pont (C)
154 °C - closed cup
Válasszon a legfrissebb verziók közül:
Már rendelkezik ezzel a termékkel?