Fontos dokumentumok
C101400
1,2-Cyclohexanedione
97%
Szinonimák:
1,2-Dioxocyclohexane, Cyclohexan-1,2-dione
Teszt
97%
Forma
solid
bp
193-195 °C (lit.)
mp
34-38 °C (lit.)
tárolási hőmérséklet
2-8°C
SMILES string
O=C1CCCCC1=O
InChI
1S/C6H8O2/c7-5-3-1-2-4-6(5)8/h1-4H2
Nemzetközi kémiai azonosító kulcs
OILAIQUEIWYQPH-UHFFFAOYSA-N
Géninformáció
human ... ACHE(43) , BCHE(590) , CES1(1066)
WGK
WGK 3
Lobbanási pont (F)
No data available
Lobbanási pont (C)
No data available
Egyéni védőeszköz
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Válasszon a legfrissebb verziók közül:
Már rendelkezik ezzel a termékkel?