Fontos dokumentumok
C2776
1-Cyano-4-dimethylaminopyridinium tetrafluoroborate
organic cyanylating reagent
Szinonimák:
Cyanopyridinium Agent, CDAP
Forma
powder
tárolási hőmérséklet
−20°C
SMILES string
[F-].FB(F)F.CN(C)c1cc[n+](cc1)C#N
InChI
1S/C8H10N3.BF3.FH/c1-10(2)8-3-5-11(7-9)6-4-8;2-1(3)4;/h3-6H,1-2H3;;1H/q+1;;/p-1
Nemzetközi kémiai azonosító kulcs
ONCRRSYBEJHQMM-UHFFFAOYSA-M
Alkalmazás
Tulajdonságok és előnyök
- Easier to use.
- Can operate at lower pH levels.
- Fewer side reactions.
- Cyanogen Bromide is hazardous in nature.
Figyelmeztetés
Warning
Figyelmeztető mondatok
Óvintézkedésre vonatkozó mondatok
Veszélyességi osztályok
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Célzott szervek
Respiratory system
Tárolási osztály kódja
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Egyéni védőeszköz
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Válasszon a legfrissebb verziók közül:
Analitikai tanúsítványok (COA)