Fontos dokumentumok
8.09711
Sigma-Aldrich
Methyl acetate
for synthesis
Szinonimák:
Methyl acetate
About This Item
Tapasztalati képlet (Hill-képlet):
C3H6O2
CAS-szám:
Molekulatömeg:
74.08
MDL-szám:
UNSPSC kód:
12352108
EC index szám:
201-185-2
NACRES:
NA.22
Teszt:
≥99% (GC)
bp:
56-58 °C/1013 hPa
gőznyomás:
217 hPa ( 20 °C)
gőznyomás
217 hPa ( 20 °C)
Minőségi szint
Teszt
≥99% (GC)
Forma
liquid
öngyulladási hőmérséklet
455 °C
hatékonyság
>5000 mg/kg LD50, oral (Rat)
>2000 mg/kg LD50, skin (Rat)
robbanási határérték
3.1-16 % (v/v)
pH
7
bp
56-58 °C/1013 hPa
mp
-98 °C
átmeneti hőmérséklet
flash point -13 °C
oldhatóság
250 g/L
sűrűség
0.93 g/cm3 at 20 °C
tárolási hőmérséklet
no temp limit
SMILES string
O(C)C(=O)C
InChI
1S/C3H6O2/c1-3(4)5-2/h1-2H3
Nemzetközi kémiai azonosító kulcs
KXKVLQRXCPHEJC-UHFFFAOYSA-N
Alkalmazás
  • Adaptable heat pump-assisted dividing-wall column design for intensified downstream processing of bio-propionic acid: This article describes the esterification and separation processes in which methyl acetate is used to achieve higher purity levels in chemical production. This method enhances the recovery of methyl acetate at a purity of 99.9% (T Janković, AJJ Straathof, AA Kiss - Separation and Purification Technology, 2024 - Elsevier) (Source).
  • Beta-irradiation of biomass in the presence of 1-alkyl-3-methyl-imidazolium ionic liquids: Discusses the unexpected product formation during the beta-irradiation of biomass, where methyl acetate plays a crucial role in the chemical reactions of biomass conversion processes (AF Lehrhofer, M Bacher, H Hettegger, S Böhmdorfer - Cellulose, 2024 - Springer) (Source).
  • Supramolecular Gels Based on C3-Symmetric Amides: Explores the application of methyl acetate in the formation of supramolecular gels aimed at environmental applications such as anion-sensing and dye removal from water, demonstrating its versatility in advanced material science (G Kuppadakkath, SS Jayabhavan, KK Damodaran - Molecules, 2024 - mdpi.com) (Source).
Analízis megjegyzés
Assay (GC, area%): ≥ 99.0 % (a/a)
Density (d 20 °C/ 4 °C): 0.932 - 0.934
Identity (IR): passes test
Piktogramok
FlameExclamation mark
Veszélyességi osztályok
Eye Irrit. 2 - Flam. Liq. 2 - STOT SE 3
Célzott szervek
Central nervous system
Egyéb veszélyek
Tárolási osztály kódja
3 - Flammable liquids
WGK
WGK 1
Lobbanási pont (F)
8.6 °F - closed cup
Lobbanási pont (C)
-13 °C - closed cup