Fontos dokumentumok
525200
Ethylene glycol diacetate
99%
Szinonimák:
1,2-Diacetoxyethane, Ethylene diacetate, Glycol diacetate
About This Item
Javasolt termékek
gőzsűrűség
5.04 (vs air)
Minőségi szint
gőznyomás
0.2 mmHg ( 20 °C)
Teszt
99%
öngyulladási hőmérséklet
899 °F
robbanási határérték
1.6 %, 135 °F
8.4 %, 154 °F
törésmutató
n20/D 1.415 (lit.)
bp
186-187 °C (lit.)
mp
−41 °C (lit.)
sűrűség
1.104 g/mL at 20 °C (lit.)
funkcionális csoport
ester
SMILES string
CC(=O)OCCOC(C)=O
InChI
1S/C6H10O4/c1-5(7)9-3-4-10-6(2)8/h3-4H2,1-2H3
Nemzetközi kémiai azonosító kulcs
JTXMVXSTHSMVQF-UHFFFAOYSA-N
Tárolási osztály kódja
10 - Combustible liquids
WGK
WGK 1
Lobbanási pont (F)
181.4 °F - closed cup
Lobbanási pont (C)
83 °C - closed cup
Egyéni védőeszköz
Eyeshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
Válasszon a legfrissebb verziók közül:
Már rendelkezik ezzel a termékkel?