Fontos dokumentumok
45999
Methyl acetate
suitable for HPLC, ≥99.8%
About This Item
Javasolt termékek
gőzsűrűség
2.55 (vs air)
Minőségi szint
gőznyomás
165 mmHg ( 20 °C)
Teszt
≥99.8% (GC)
≥99.8%
Forma
liquid
öngyulladási hőmérséklet
936 °F
eltarthatósági idő
limited shelf life, expiry date on the label
robbanási határérték
16 %
technika/technikák
HPLC: suitable
szennyeződések
≤0.05% water
párolgási maradék
≤0.001%
törésmutató
n20/D 1.361 (lit.)
n20/D 1.362
bp
57-58 °C (lit.)
mp
−98 °C (lit.)
sűrűség
0.934 g/mL at 25 °C
oldószererőssége ε (Al2O3)
0.60
λ
1 cm path, H2O reference
UV-elnyelés
λ: 255 nm Amax: 1.0
λ: 275 nm Amax: 0.1
λ: 300 nm Amax: 0.01
SMILES string
COC(C)=O
InChI
1S/C3H6O2/c1-3(4)5-2/h1-2H3
Nemzetközi kémiai azonosító kulcs
KXKVLQRXCPHEJC-UHFFFAOYSA-N
Alkalmazás
- Agglomeration of celecoxib by quasi-emulsion solvent diffusion method without stabilizer: effect of good solvent.: This research explored the agglomeration of celecoxib using the quasi-emulsion solvent diffusion method, highlighting the role of methyl acetate as a good solvent to improve particle size and distribution without the need for stabilizers (Maghsoodi & Nokhodchi, 2018).
- Formulation and in vitro evaluation of ketoprofen in palm oil esters nanoemulsion for topical delivery.: The formulation and evaluation of ketoprofen in a nanoemulsion system for topical delivery were examined, with methyl acetate used as a solvent to enhance solubility and stability of the active ingredient (Sakeena et al., 2010).
- Preparation of surfactant-free nanoparticles of methacrylic acid copolymers used for film coating.: This paper presented a method for preparing surfactant-free nanoparticles using methyl acetate as a solvent, emphasizing its role in the formation of uniform nanoparticle dispersions for coating applications (Nguyen et al., 2006).
Veszélyességi osztályok
Eye Irrit. 2 - Flam. Liq. 2 - STOT SE 3
Célzott szervek
Central nervous system
Egyéb veszélyek
Tárolási osztály kódja
3 - Flammable liquids
WGK
WGK 1
Lobbanási pont (F)
8.6 °F - closed cup
Lobbanási pont (C)
-13 °C - closed cup
Válasszon a legfrissebb verziók közül:
Már rendelkezik ezzel a termékkel?