Merck
W267600
Sigma-Aldrich
Methyl acetate
≥98%, FG
Szinonimák:
Methyl ethanoate
About This Item
Lineáris képlet:
CH3COOCH3
CAS-szám:
Molekulatömeg:
74.08
FEMA-szám:
2676
Beilstein:
1736662
EC-szám:
Európai Tanács szám:
213
MDL-szám:
UNSPSC kód:
12164502
PubChem Substance ID:
Flavis-szám:
9.023
NACRES:
NA.21
biológiai forrás
synthetic
Minőségi szint
grade
FG
Fragrance grade
Halal
Ügynökség
follows IFRA guidelines
meets purity specifications of JECFA
szab. megfelelőség
EU Regulation 1223/2009
EU Regulation 1334/2008 & 178/2002
FDA 21 CFR 117
FDA 21 CFR 172.515
FDA 21 CFR 175.105
gőzsűrűség
2.55 (vs air)
gőznyomás
165 mmHg ( 20 °C)
Teszt
≥98%
form
liquid
öngyulladási hőmérséklet
936 °F
robbanási határérték
16 %
törésmutató
n20/D 1.361 (lit.)
bp
57-58 °C (lit.)
mp
−98 °C (lit.)
sűrűség
0.934 g/mL at 25 °C
alkalmazás(ok)
flavors and fragrances
Dokumentáció
see Safety & Documentation for available documents
élelmiszer allergén
no known allergens
illat allergén
no known allergens
Érzékszervi
fruity; ethereal; sweet
SMILES string
COC(C)=O
InChI
1S/C3H6O2/c1-3(4)5-2/h1-2H3
Nemzetközi kémiai azonosító kulcs
KXKVLQRXCPHEJC-UHFFFAOYSA-N
Related Categories
Általános leírás
Methyl acetate has been identified as one of the volatile components in fresh grapefruit juice, green coffee and cantaloupe.
Piktogramok
FlameExclamation mark
Veszélyességi osztályok
Eye Irrit. 2 - Flam. Liq. 2 - STOT SE 3
Célzott szervek
Central nervous system
Egyéb veszélyek
Tárolási osztály kódja
3 - Flammable liquids
WGK
WGK 1
Lobbanási pont (F)
8.6 °F - closed cup
Lobbanási pont (C)
-13 °C - closed cup
Egyéni védőeszköz
Eyeshields, Faceshields, Gloves
Válasszon a legfrissebb verziók közül:
Analitikai tanúsítványok (COA)
Impact of ?ecological? post-harvest processing on the volatile fraction of coffee beans: I. Green coffee
Gonzalez-Rios O, et al.
J. Food Compos. Anal., 20(3), 289-296 (2007)
Identification of Additional Volatile Compounds from Cbntaloupe.
Senter S.
Journal of Food Science, 52(4), 1097-1098 (1987)
Analysis of volatile components in fresh grapefruit juice by purge and trap/gas chromatography.
Cadwallader KR & Xu Y
Journal of Agricultural and Food Chemistry, 42(3), 782-784 (1994)
Nicolas Salem et al.
Molecular imaging and biology : MIB : the official publication of the Academy of Molecular Imaging, 13(1), 140-151 (2010-04-20)
Studies have established the value of [(methyl)1-(11)C]-acetate ([(11)C]Act) combined with 2-deoxy-2[(18)F]fluoro-D-glucose (FDG) for detecting hepatocellular carcinoma (HCC) using positron emission tomography (PET). In this study, the metabolic fate of [(11)C]Act in HCC was characterized. Experiments with acetic acid [1-(14)C] sodium
Benjamin Bechem et al.
The Journal of organic chemistry, 75(5), 1795-1798 (2010-02-06)
5-Substituted-2-furan methanols 1a-c are subject to enantioselective carbonyl allylation, crotylation and tert-prenylation upon exposure to allyl acetate, alpha-methyl allyl acetate, or 1,1-dimethylallene in the presence of an ortho-cyclometalated iridium catalyst modified by (R)-Cl,MeO-BIPHEP, (R)-C3-TUNEPHOS, and (R)-C3-SEGPHOS, respectively. In the presence