Fontos dokumentumok
K4000
Kanamycin sulfate from Streptomyces kanamyceticus
Animal Component-free
Szinonimák:
Kanamycin A, Kanamycin sulfate salt
About This Item
Javasolt termékek
biológiai forrás
Streptomyces kanamyceticus
Minőségi szint
Forma
powder
hatékonyság
≥750 μg per mg (dry basis)
szín
white to off-white
oldhatóság
H2O: 50 mg/mL, clear, colorless to faintly yellow
antibiotikus hatásspektrum
Gram-negative bacteria
Gram-positive bacteria
mycobacteria
mycoplasma
Hatásmechanizmus
protein synthesis | interferes
SMILES string
OS(O)(=O)=O.NC[C@H]1O[C@H](O[C@@H]2[C@@H](N)C[C@@H](N)[C@H](O[C@H]3O[C@H](CO)[C@@H](O)[C@H](N)[C@H]3O)[C@H]2O)[C@H](O)[C@@H](O)[C@@H]1O
InChI
1S/C18H36N4O11.H2O4S/c19-2-6-10(25)12(27)13(28)18(30-6)33-16-5(21)1-4(20)15(14(16)29)32-17-11(26)8(22)9(24)7(3-23)31-17;1-5(2,3)4/h4-18,23-29H,1-3,19-22H2;(H2,1,2,3,4)/t4-,5+,6-,7-,8+,9-,10-,11-,12+,13-,14-,15+,16-,17-,18-;/m1./s1
Nemzetközi kémiai azonosító kulcs
OOYGSFOGFJDDHP-KMCOLRRFSA-N
Általános leírás
Alkalmazás
- in the research of bacterial antibiotic resistance
- in the research on the effect of different antibiotics on bud regeneration
Biokémiai/fiziológiai hatások
Mode of Resistance:Aminoglycoside-modifying enzymes (including acetyltransferase, phosphotransferase, nucleotidyltransferase) can alter this antibiotic, preventing its interaction with ribosomes.
Antimicrobial spectrum: Kanamycin sulfate is effective against gram-negative and gram-postiive bacteria, and mycoplasma.
Tulajdonságok és előnyök
Elkészítési megjegyzés
Solutions are stable at 37°C for approximately 5 days. Aqueous stock solutions can be stored at 2-8°C for long term storage.
Tárolás és stabilitás
Egyéb megjegyzések
összehasonlítható termékek
Veszélyességi osztályok
Repr. 1B
Tárolási osztály kódja
6.1C - Combustible acute toxic Cat.3 / toxic compounds or compounds which causing chronic effects
WGK
WGK 2
Egyéni védőeszköz
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Válasszon a legfrissebb verziók közül:
Analitikai tanúsítványok (COA)