Fontos dokumentumok
109258
Methyl propionate
99%
Szinonimák:
Methyl propanoate, Propionic acid methyl ester
About This Item
Javasolt termékek
gőzsűrűség
3 (vs air)
Minőségi szint
gőznyomás
40 mmHg ( 11 °C)
85.3 mmHg ( 25 °C)
Teszt
99%
öngyulladási hőmérséklet
876 °F
robbanási határérték
13 %
törésmutató
n20/D 1.376 (lit.)
bp
79 °C (lit.)
mp
−88 °C (lit.)
oldhatóság
H2O: soluble 16 parts
alcohol: miscible
diethyl ether: miscible
sűrűség
0.915 g/mL at 25 °C (lit.)
funkcionális csoport
ester
SMILES string
CCC(=O)OC
InChI
1S/C4H8O2/c1-3-4(5)6-2/h3H2,1-2H3
Nemzetközi kémiai azonosító kulcs
RJUFJBKOKNCXHH-UHFFFAOYSA-N
Veszélyességi osztályok
Acute Tox. 4 Inhalation - Eye Dam. 1 - Flam. Liq. 2
Tárolási osztály kódja
3 - Flammable liquids
WGK
WGK 1
Lobbanási pont (F)
28.4 °F - closed cup
Lobbanási pont (C)
-2 °C - closed cup
Egyéni védőeszköz
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
Válasszon a legfrissebb verziók közül:
Már rendelkezik ezzel a termékkel?