Fontos dokumentumok
8.06790
Sigma-Aldrich
2-Nitrophenol
for synthesis
Szinonimák:
2-Nitrophenol, o-Nitrophenol
About This Item
Lineáris képlet:
2-(NO2)C6H4OH
CAS-szám:
Molekulatömeg:
139.11
MDL-szám:
UNSPSC kód:
12352104
EC index szám:
201-857-5
NACRES:
NA.22
gőznyomás
0.15 hPa ( 25 °C)
Minőségi szint
Teszt
≥99.0% (GC)
Forma
solid
öngyulladási hőmérséklet
550 °C
hatékonyság
2830 mg/kg LD50, oral (Rat)
>7940 mg/kg LD50, skin (Rabbit)
bp
215-216 °C/1013 hPa
mp
44 °C
átmeneti hőmérséklet
flash point 100.5 °C
tárolási hőmérséklet
2-30°C
SMILES string
[N+](=O)([O-])c1c(cccc1)O
InChI
1S/C6H5NO3/c8-6-4-2-1-3-5(6)7(9)10/h1-4,8H
Nemzetközi kémiai azonosító kulcs
IQUPABOKLQSFBK-UHFFFAOYSA-N
Alkalmazás
2-Nitrophenol for synthesis. CAS No. 88-75-5, EC Number 201-857-5.
Analízis megjegyzés
Assay (GC, area%): ≥ 99.0 % (a/a)
Melting range (lower value): ≥ 44 °C
Melting range (upper value): ≤ 46 °C
Identity (IR): passes test
Due to its specific melting range the product may be solid, liquid, a solidified melt or a supercooled melt.
Piktogramok
Exclamation markEnvironment
Figyelmeztetés
Warning
Figyelmeztető mondatok
Veszélyességi osztályok
Acute Tox. 4 Dermal - Acute Tox. 4 Inhalation - Acute Tox. 4 Oral - Aquatic Acute 1 - Aquatic Chronic 1
Tárolási osztály kódja
6.1C - Combustible, acute toxic Cat.3 / toxic compounds or compounds which causing chronic effects
WGK
WGK 3
Lobbanási pont (F)
212.9 °F - closed cup
Lobbanási pont (C)
100.5 °C - closed cup