Fontos dokumentumok
N10802
2-Nitrobenzaldehyde
98%
Szinonimák:
o-NBA, ortho-nitrobenzaldehyde
Teszt
98%
Forma
crystals
bp
153 °C/23 mmHg (lit.)
mp
42-44 °C (lit.)
SMILES string
[O-][N+](=O)c1ccccc1C=O
InChI
1S/C7H5NO3/c9-5-6-3-1-2-4-7(6)8(10)11/h1-5H
Nemzetközi kémiai azonosító kulcs
CMWKITSNTDAEDT-UHFFFAOYSA-N
Figyelmeztetés
Warning
Figyelmeztető mondatok
Óvintézkedésre vonatkozó mondatok
Veszélyességi osztályok
Acute Tox. 4 Oral - Aquatic Chronic 3 - Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Célzott szervek
Respiratory system
Tárolási osztály kódja
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 2
Egyéni védőeszköz
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Válasszon a legfrissebb verziók közül:
Analitikai tanúsítványok (COA)