Fontos dokumentumok
163031
3-Nitrophenol
ReagentPlus®, 99%
Szinonimák:
3-NP, m-NP, m-Nitrophenol
About This Item
Javasolt termékek
Minőségi szint
termékcsalád
ReagentPlus®
Teszt
99%
bp
194 °C/70 mmHg (lit.)
mp
96-98 °C (lit.)
funkcionális csoport
nitro
SMILES string
Oc1cccc(c1)[N+]([O-])=O
InChI
1S/C6H5NO3/c8-6-3-1-2-5(4-6)7(9)10/h1-4,8H
Nemzetközi kémiai azonosító kulcs
RTZZCYNQPHTPPL-UHFFFAOYSA-N
Veszélyességi osztályok
Acute Tox. 4 Oral - Eye Dam. 1 - Skin Irrit. 2
Tárolási osztály kódja
6.1C - Combustible acute toxic Cat.3 / toxic compounds or compounds which causing chronic effects
WGK
WGK 3
Egyéni védőeszköz
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Faceshields, Gloves
Válasszon a legfrissebb verziók közül:
Már rendelkezik ezzel a termékkel?