Fontos dokumentumok
8.06206
Sigma-Aldrich
1,8-Naphthalenediamine
for synthesis
Szinonimák:
1,8-Naphthalenediamine, 1,8-Diaminonaphthalene, 1,8-Naphthylenediamine
Méret kiválasztása
100 G
28 800,00 Ft
500 G
110 000,00 Ft
28 800,00 Ft
Az elérhetőséggel kapcsolatos kérdésekkel kérjük, forduljon Vevőszolgálatunkhoz.
Megrendelés igénylése nagy tételben
Méret kiválasztása
Nézet módosítása
100 G
28 800,00 Ft
500 G
110 000,00 Ft
About This Item
Tapasztalati képlet (Hill-képlet):
C10H10N2
CAS-szám:
Molekulatömeg:
158.20
MDL-szám:
UNSPSC kód:
12352116
EC index szám:
207-529-8
NACRES:
NA.22
28 800,00 Ft
Az elérhetőséggel kapcsolatos kérdésekkel kérjük, forduljon Vevőszolgálatunkhoz.
Megrendelés igénylése nagy tételben
Minőségi szint
Forma
powder
hatékonyság
800 mg/kg LD50, oral (Rat)
bp
205 °C/15.6 hPa
mp
61-65 °C
átmeneti hőmérséklet
flash point 195 °C
tárolási hőmérséklet
2-30°C
SMILES string
Nc1c2c(ccc1)cccc2N
InChI
1S/C10H10N2/c11-8-5-1-3-7-4-2-6-9(12)10(7)8/h1-6H,11-12H2
Nemzetközi kémiai azonosító kulcs
YFOOEYJGMMJJLS-UHFFFAOYSA-N
Analízis megjegyzés
Assay (HClO₄): ≥ 97,0 %(m)
Melting range (lower value): ≥ 61 °C
Melting range (upper value): ≤ 65 °C
Identity (IR): conforms
Figyelmeztetés
Warning
Figyelmeztető mondatok
Veszélyességi osztályok
Acute Tox. 4 Oral - Aquatic Acute 1 - Aquatic Chronic 1 - Carc. 2 - Skin Sens. 1
Tárolási osztály kódja
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Lobbanási pont (F)
392.0 °F - closed cup
Lobbanási pont (C)
> 200 °C - closed cup