Fontos dokumentumok
S7400
Sodium (meta)arsenite
≥90%
Szinonimák:
Arsenenous acid sodium salt, Arsenic sodium oxide, Arsenite sodium, Sodium arsenic oxide, sodium arsenite, Sodium dioxoarsenate
Teszt
≥90%
reakcióalkalmasság
core: arsenic
reagent type: catalyst
oldhatóság
H2O: 10%, clear to turbid
SMILES string
[Na+].[O-][As]=O
InChI
1S/AsHO2.Na/c2-1-3;/h(H,2,3);/q;+1/p-1
Nemzetközi kémiai azonosító kulcs
PTLRDCMBXHILCL-UHFFFAOYSA-M
Veszélyességi osztályok
Acute Tox. 3 Inhalation - Acute Tox. 3 Oral - Aquatic Acute 1 - Aquatic Chronic 1 - Carc. 1A
Tárolási osztály kódja
6.1B - Non-combustible acute toxic Cat. 1 and 2 / very toxic hazardous materials
WGK
WGK 3
Válasszon a legfrissebb verziók közül:
Analitikai tanúsítványok (COA)
Protocols
Enzymatic Assay of Neuraminidase applies to products that have a specification for neuraminidase content by enzymatic determination.