Merck
D22908
Sigma-Aldrich
9,10-Diaminophenanthrene
97%
Szinonimák:
9,10-Phenanthrenediamine
About This Item
Tapasztalati képlet (Hill-képlet):
C14H12N2
CAS-szám:
Molekulatömeg:
208.26
EC-szám:
MDL-szám:
UNSPSC kód:
12352100
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.22
Forma:
solid
Teszt:
97%
Minőségi szint
Teszt
97%
Forma
solid
mp
164-166 °C (lit.)
tárolási hőmérséklet
2-8°C
SMILES string
Nc1c(N)c2ccccc2c3ccccc13
InChI
1S/C14H12N2/c15-13-11-7-3-1-5-9(11)10-6-2-4-8-12(10)14(13)16/h1-8H,15-16H2
Nemzetközi kémiai azonosító kulcs
VPRFQZSTJXHBHL-UHFFFAOYSA-N
Piktogramok
Exclamation mark
Figyelmeztetés
Warning
Figyelmeztető mondatok
Veszélyességi osztályok
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Célzott szervek
Respiratory system
Tárolási osztály kódja
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Egyéni védőeszköz
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Válasszon a legfrissebb verziók közül:
Analitikai tanúsítványok (COA)
Dokumentumtár megtekintése
Kimberley J Davis et al.
Dalton transactions (Cambridge, England : 2003), 47(38), 13573-13591 (2018-09-13)
Two different series of nickel Schiff base complexes were prepared as part of a study aimed at discovering new compounds with high affinity and selectivity for quadruplex DNA (qDNA). The new complexes were prepared by modification of a literature method