Fontos dokumentumok
8.06127
Sigma-Aldrich
Morpholine
for synthesis
Szinonimák:
Morpholine, Tetrahydro-1,4-oxazine
About This Item
Tapasztalati képlet (Hill-képlet):
C4H9NO
CAS-szám:
Molekulatömeg:
87.12
MDL-szám:
UNSPSC kód:
12352005
EC index szám:
203-815-1
NACRES:
NA.22
Forma:
liquid
Teszt:
≥99.0% (GC)
gőznyomás
11 hPa ( 20 °C)
Minőségi szint
Teszt
≥99.0% (GC)
Forma
liquid
öngyulladási hőmérséklet
275 °C
hatékonyság
1900 mg/kg LD50, oral (Rat)
500 mg/kg LD50, skin (Rabbit)
robbanási határérték
1.4-15.2 % (v/v)
pH
11 ( in H2O, undiluted)
Kinematikai viszkozitás
2.2 cSt(20 °C)
bp
129 °C/1013 hPa
mp
-5 °C
átmeneti hőmérséklet
flash point 32 °C
sűrűség
1.00 g/cm3 at 20 °C
tárolási hőmérséklet
2-30°C
SMILES string
N1CCOCC1
InChI
1S/C4H9NO/c1-3-6-4-2-5-1/h5H,1-4H2
Nemzetközi kémiai azonosító kulcs
YNAVUWVOSKDBBP-UHFFFAOYSA-N
Analízis megjegyzés
Assay (GC, area%): ≥ 99.0 % (a/a)
Density (d 20 °C/ 4 °C): 0.999 - 1.001
Water (K. F.): ≤ 0.30 %
Identity (IR): passes test
Veszélyességi osztályok
Acute Tox. 3 Dermal - Acute Tox. 3 Inhalation - Acute Tox. 4 Oral - Eye Dam. 1 - Flam. Liq. 3 - Repr. 2 - Skin Corr. 1B
Tárolási osztály kódja
3 - Flammable liquids
WGK
WGK 1
Lobbanási pont (F)
87.8 °F - closed cup
Lobbanási pont (C)
31 °C - closed cup