Fontos dokumentumok
537594
tert-Butyl acetoacetate
reagent grade, 98%
Szinonimák:
TBAA
About This Item
Javasolt termékek
grade
reagent grade
Minőségi szint
Teszt
98%
robbanási határérték
8 % (lit.)
szennyeződések
≤0.20% water
water
törésmutató
n20/D 1.419 (lit.)
bp
71-72 °C/11 mmHg (lit.)
mp
-38 °C (lit.)
sűrűség
0.954 g/mL at 25 °C (lit.)
funkcionális csoport
ester
ketone
SMILES string
CC(=O)CC(=O)OC(C)(C)C
InChI
1S/C8H14O3/c1-6(9)5-7(10)11-8(2,3)4/h5H2,1-4H3
Nemzetközi kémiai azonosító kulcs
JKUYRAMKJLMYLO-UHFFFAOYSA-N
Általános leírás
Alkalmazás
- various acetoacetic acid derivatives
- acetoacetates
- acetoacetamides
- 1-(diethylamino)-2-acetoacetoxypropane
- (S)-tert-butyl 3-hydroxybutyrate
- benzothiazole β-keto ester derivatives
- 3,4-disubstituted pyrroles
Tárolási osztály kódja
10 - Combustible liquids
WGK
WGK 1
Lobbanási pont (F)
150.8 °F - closed cup
Lobbanási pont (C)
66 °C - closed cup
Egyéni védőeszköz
Eyeshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
Válasszon a legfrissebb verziók közül:
Már rendelkezik ezzel a termékkel?