Merck
H28203
Sigma-Aldrich
4-(2-Hydroxyethyl)morpholine
ReagentPlus®, 99%
Szinonimák:
2-Morpholinoethanol, 4-Morpholineethanol
About This Item
Tapasztalati képlet (Hill-képlet):
C6H13NO2
CAS-szám:
Molekulatömeg:
131.17
Beilstein:
104375
EC-szám:
MDL-szám:
UNSPSC kód:
12352100
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.22
Minőségi szint
termékcsalád
ReagentPlus®
Teszt
99%
form
liquid
törésmutató
n20/D 1.476 (lit.)
bp
227 °C/757 mmHg (lit.)
sűrűség
1.083 g/mL at 25 °C (lit.)
SMILES string
OCCN1CCOCC1
InChI
1S/C6H13NO2/c8-4-1-7-2-5-9-6-3-7/h8H,1-6H2
Nemzetközi kémiai azonosító kulcs
KKFDCBRMNNSAAW-UHFFFAOYSA-N
Jogi információk
ReagentPlus is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Piktogramok
Exclamation mark
Figyelmeztetés
Warning
Figyelmeztető mondatok
Óvintézkedésre vonatkozó mondatok
Veszélyességi osztályok
Eye Irrit. 2
Tárolási osztály kódja
10 - Combustible liquids
WGK
WGK 1
Lobbanási pont (F)
208.4 °F - closed cup
Lobbanási pont (C)
98 °C - closed cup
Egyéni védőeszköz
Eyeshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
Válasszon a legfrissebb verziók közül:
Analitikai tanúsítványok (COA)
Peter A Burland et al.
Bioorganic & medicinal chemistry, 19(18), 5679-5692 (2011-08-25)
In this work libraries of morpholines and oxazepanes have been prepared via the reductive amination reaction between dialdehydes, derived from carbohydrates, and a range of amines. In this way, functionalised morpholines and oxazepanes have been prepared that include N-alkylated derivatives
Antoine Frère et al.
Biomacromolecules, 16(3), 769-779 (2015-01-21)
RNAi therapeutics are promising therapeutic tools that have sparked the interest of many researchers. In an effort to provide a safe alternative to PEI, we have designed a series of new guanidinium- and morpholino-functionalized biocompatible and biodegradable polycarbonate vectors. The