Fontos dokumentumok
394467
Morpholine
purified by redistillation, ≥99.5%
Szinonimák:
Tetrahydro-1,4-oxazine
About This Item
Javasolt termékek
gőzsűrűség
3 (vs air)
Minőségi szint
gőznyomás
31 mmHg ( 38 °C)
7 mmHg ( 20 °C)
Teszt
≥99.5%
form
liquid
öngyulladási hőmérséklet
590 °F
tisztítva
redistillation
robbanási határérték
10.8 %
törésmutató
n20/D 1.454 (lit.)
bp
129 °C (lit.)
129 °C
mp
−7-−5 °C (lit.)
oldhatóság
water: miscible
sűrűség
0.996 g/mL at 25 °C (lit.)
funkcionális csoport
ether
SMILES string
C1COCCN1
InChI
1S/C4H9NO/c1-3-6-4-2-5-1/h5H,1-4H2
Nemzetközi kémiai azonosító kulcs
YNAVUWVOSKDBBP-UHFFFAOYSA-N
Általános leírás
Alkalmazás
It may be used in the following studies:
- As a reactant in the synthesis of 1,3-dihydro-1-hydroxy-3-morpholin-4-yl-2,1-benzoxaborole by reacting with o-formylphenylboronic acid.
- As a corrosion inhibitor and to maintain basic pH in boiler feed water.
- As a reactant in the bis(β-ketoenolates)nickel(II) adducts of morpholine.
- As one of the reagent used in the colorimetric quantitative determination of C-2 unsubstituted phenothiazine derivatives.
- As a reactant in the quantitative determination of α,β-unsaturated compounds.
Veszélyességi osztályok
Acute Tox. 3 Dermal - Acute Tox. 3 Inhalation - Acute Tox. 4 Oral - Eye Dam. 1 - Flam. Liq. 3 - Repr. 2 - Skin Corr. 1B
Tárolási osztály kódja
3 - Flammable liquids
WGK
WGK 1
Lobbanási pont (F)
87.8 °F - closed cup
Lobbanási pont (C)
31 °C - closed cup
Egyéni védőeszköz
Faceshields, Gloves, Goggles, type ABEK (EN14387) respirator filter
Válasszon a legfrissebb verziók közül:
Már rendelkezik ezzel a termékkel?