Merck
252360
Sigma-Aldrich
Morpholine
ACS reagent, ≥99.0%
Szinonimák:
Tetrahydro-1,4-oxazine
About This Item
Tapasztalati képlet (Hill-képlet):
C4H9NO
CAS-szám:
Molekulatömeg:
87.12
Beilstein:
102549
EC-szám:
MDL-szám:
UNSPSC kód:
12352100
eCl@ss:
39162409
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.21
grade
ACS reagent
Minőségi szint
gőzsűrűség
3 (vs air)
gőznyomás
31 mmHg ( 38 °C)
7 mmHg ( 20 °C)
Teszt
≥99.0%
form
liquid
öngyulladási hőmérséklet
590 °F
robbanási határérték
10.8 %
szín
APHA: ≤15
törésmutató
n20/D 1.454 (lit.)
bp
126.0-130.0 °C
129 °C (lit.)
mp
−7-−5 °C (lit.)
sűrűség
0.996 g/mL at 25 °C (lit.)
funkcionális csoport
ether
SMILES string
C1COCCN1
InChI
1S/C4H9NO/c1-3-6-4-2-5-1/h5H,1-4H2
Nemzetközi kémiai azonosító kulcs
YNAVUWVOSKDBBP-UHFFFAOYSA-N
Alkalmazás
Morpholine may be used in the preparation of derivatives such as 4-benzoyloxymorpholine and 1-morpholinopropan-1-one. It may also be used in the preparation of (S)-3,3′-bis-morpholinomethyl-5,5′,6,6′,7,7′,8,8′-octahydro-1,1′-bi-2-naphthol, a bifunctional chiral catalyst for asymmetric synthesis. As a base, morpholine can be used in the preparation of 1,3-disubstituted allenes from terminal alkynes and aldehydes.
Veszélyességi osztályok
Acute Tox. 3 Dermal - Acute Tox. 3 Inhalation - Acute Tox. 4 Oral - Eye Dam. 1 - Flam. Liq. 3 - Repr. 2 - Skin Corr. 1B
Tárolási osztály kódja
3 - Flammable liquids
WGK
WGK 1
Lobbanási pont (F)
87.8 °F - closed cup
Lobbanási pont (C)
31 °C - closed cup
Egyéni védőeszköz
Faceshields, Gloves, Goggles, type ABEK (EN14387) respirator filter
Válasszon a legfrissebb verziók közül:
Analitikai tanúsítványok (COA)
Preparation of (S)-3,3'-bis-morpholinomethyl-5,5',6,6',7,7',8,8'-octahydro-1,1'-bi-2-naphthol
MTurlington M and Pu L
Organic Syntheses, 87, 59-59 (2010)
Copper-catalyzed electrophilic amination of diorganozinc reagents: 4-phenylmorpholine
Berman AM and Johnson JS
Organic Syntheses, 83, 31-31 (2006)
Synthesis of acylsilanes from morpholine amides. Synthesis of 1-(dimethyl(phenyl)silyl)propan-1-one
Lettan II RB, et al.
Organic Syntheses, 84, 22-22 (2007)
Factors influencing the rate of formation of nitrosomorpholine from morpholine and nitrite: acceleration by thiocyanate and other anions.
T Y Fan et al.
Journal of agricultural and food chemistry, 21(2), 237-240 (1973-03-01)
First telomerisation of piperylene with morpholine using palladium-carbene catalysts.
Neubert P, et al.
Catalysis Communications, 77, 70-74 (2016)